Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G IgG Plus Orientation Kit, 2 mL
Code produit 10289923 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 colonnes
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10289923 2 colonnes 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10289923 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 44990
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Lier et immobiliser de manière covalente les anticorps pour créer une colonne de purification par affinité réutilisable, d’une capacité de liaison élevée, avec des colonnes d’agarose de protéine A ou G et un réticulateur DSS.
Les kits d’orientation Thermo Scientific™ Pierce IgG Plus lient et réticulent l’anticorps à la résine d’agarose de la protéine A ou de la protéine G, créant ainsi une colonne d’affinité réutilisable pour la purification des antigènes.
Ces kits d’orientation d’IgG utilisent un agent de réticulation pour fixer par covalence l’anticorps lié à la résine d’agarose de la protéine A ou de la protéine G, créant ainsi une colonne d’affinité réutilisable pour la purification des antigènes. Les kits d’orientation Plus permettent une immobilisation des anticorps plus efficace et plus stable que la méthode d’orientation traditionnelle car ils utilisent l’agent de réticulation DSS (subérate disuccinimidyl) de l’ester NHS plutôt que l’agent de réticulation DMP (diméthyl pimelimelidate) de l’imidoester. Plusieurs milligrammes d’IgG peuvent être liés et réticulés à chaque colonne de 2 ml, puis la colonne d’affinité préparée peut être utilisée plusieurs fois pour la purification d’antigènes en utilisant des conditions de liaison et d’élution typiques.
La méthode d’immobilisation est appelée orientation car les anticorps sont d’abord capturés dans la résine d’affinité à travers leurs régions Fc, qui sont les sites de liaison cibles des ligands de protéine A et de protéine G. Ainsi, les anticorps sont liés avec leurs sites de liaison d’antigènes orientés vers l’extérieur. L’agent de réticulation DSS réagit avec les amines primaires (chaîne latérale de résidus de lysine) de la protéine A / G et l’anticorps lié par affinité, ce qui permet de fixer les protéines par covalence et de manière permanente.
Points clés :
  • Purification d’antigènes sans contaminants : permet la purification d’antigènes sans contamination (co-élution) d’anticorps
  • Immobilisation d’anticorps covalents et anti-fuite : liaison haute capacité de l’IgG à l’agarose de protéine A ou de protéine G, suivie d’une réticulation efficace avec l’agent de réticulation DSS
  • Résine d’agarose haute qualité : agarose en microbilles réticulée à 6 %, avec la protéine A ou G recombinante
  • Conditions de liaison et de réticulation douces : couplant l’anticorps dans le PBS standard
  • Immobilisation orientée : lie et réticule les IgG avec les sites de liaison des antigènes dirigés vers l’extérieur, capables de capturer l’antigène passant dans la phase mobile sans encombrement stérique
  • Kits complets : comprennent tous les réactifs nécessaires pour immobiliser l’anticorps
  • Mieux que le DMP : moins de lixiviation d’anticorps que la méthode d’orientation traditionnelle avec l’agent de réticulation diméthyl pimelimidate
Comprend :
Colonnes de protéine A ou G, subérate de disuccinimidyl (DSS), boîte PBS, tampon de blocage, tampon de liaison / lavage, tampon d’élution et accessoires de colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : Immobilisation de 1 à 6 mg d’IgG de souris par colonne
• Colonnes de protéine G, 2 ml, 2 colonnes
• Subérate de disuccinimidyl (DSS), 2 x 13 mg
• Boîte PBS (fournit 500 ml), 1 boîte
• Tampon de blocage, 6 ml
• Tampon d’élution d’IgG, 15 ml
• Liaison d’anticorps / tampon de lavage, 120 ml
• Accessoires de colonne
Conserver à 4°C.
Gamme de produits Pierce
Quantité 2 colonnes
Type Kit d’orientation de protéine G IgG Plus
Phase stationnaire Protéine G
Suffisant pour 1 à 6 mg d’IgG de souris par colonne
Format Colonne de centrifugation
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Capacité (métrique) 2 mL