Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Iminobiotin Agarose
Code produit 11856734 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11856734 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11856734 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20221
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Les billes d’agarose de biotine immobilisée (et d’iminobiotine) se lient fortement (ou de façon réversible) et éliminent (ou purifient) les protéines de streptavidine ou d’avidine et les conjugués des échantillons.
Les résines d’iminobiotine et de biotine Thermo Scientific™ Pierce offrent des expériences de purification par affinité inhabituelles impliquant le nettoyage ou l’élimination des composants protéiques de streptavidine ou d’avidine.
L’agarose de biotine et l’agarose iminobiotine Pierce sont des supports d’agarose perlés sur lesquels les fractions de biotine et d’iminobiotine ont été immobilisées de façon covalente. Les procédures d’affinité typiques de l’avidine-biotine utilisent des protéines d’avidine ou de streptavidine immobilisées pour capturer des molécules marquées à la biotine à partir d’un échantillon. Cependant, il arrive parfois que la situation inverse se présente dans laquelle la biotine immobilisée est nécessaire pour capturer les composants de l’avidine ou de la streptavidine d’un échantillon. Ces résines de biotine et d’iminobiotine répondent à cette situation particulière.
La biotine immobilisée lie fortement l’avidine et la streptavidine, ce qui la rend appropriée pour les applications de liaison non réversibles. L’iminobiotine immobilisée est l’analogue guanido de la biotine. La constante de dissociation du complexe avidine-iminobiotine dépend du pH. À un pH de 9,5 à 11, le complexe avidine-iminobiotine se lie étroitement. À un pH 4, le complexe avidine-iminobiotine se dissocie. Ainsi, l’agarose d’iminobiotine peut être utilisée dans des situations nécessitant une liaison réversible et une élution de composants d’avidine.
Points clés :
  • Permet la purification ou l’élimination d’échantillons d’avidine ou de streptavidine
  • Les résines sont de l’agarose perlé réticulé sur lequel la biotine ou l’iminobiotine sont immobilisées de manière covalente
  • Utiliser l’agarose de biotine pour la liaison non réversible (par exemple, l’élimination des composants d’avidine d’un échantillon)
  • Utiliser l’agarose d’iminobiotine pour la liaison réversible (par exemple, la purification non dénaturante de l’avidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Agarose d’iminobiotine Pierce
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C.
Gamme de produits Pierce
Quantité 5 ml
Cible Streptavidine
Type Agarose
Phase stationnaire Dérivé de la biotine
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose