Learn More
Thermo Scientific™ Immobilized Ficin (Agarose Resin)
Code produit 10006813 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10006813 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10006813 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 44881
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Activez la fragmentation contrôlée des anticorps, en particulier de l’IgG1 de souris, grâce à cette protéase de ficine spécifique au sulfhydryle immobilisée sur des microbilles de résine d’agarose.
La ficine immobilisée Thermo Scientific™ Pierce est constituée d’une protéase spécifique au sulfhydryle (ficine) immobilisée sur des microbilles de résine d’agarose pour permettre une fragmentation contrôlée des anticorps, en particulier de l’IgG1 de souris.
La ficine, semblable à la papaïne, est une protéase sulfhydryle non spécifique isolée du latex de figue. Le poids moléculaire de la ficine est d’environ 25 000 et il est efficace à un pH de 4 à 9,5 avec un pH optimal de 6,5. Lorsque des molécules d’IgG sont incubées avec de la ficine en présence de cystéine, une ou plusieurs liaisons peptidiques dans la région de la charnière sont divisées, produisant soit des fragments Fab, soit des fragments F(ab’)2. L’IgG1 de souris est particulièrement difficile à digérer en fragments Fab ou F(ab’)2 fonctionnels à l’aide de papaïne ou de pepsine, mais les rendements et l’immunoréactivité sont meilleurs lors de la digestion de l’IgG1 de souris avec de la ficine. La ficine immobilisée a été spécifiquement conçue pour le clivage de l’IgG1 de souris ou des fragments Fab ou F(ab’)2 et est avantageuse, car elle élimine presque l’autolyse, élimine la contamination d’un échantillon avec la protéase et permet de contrôler la digestion en éliminant la ficine ou en contrôlant le flux de l’échantillon sur une colonne de ficine immobilisée.
Points clés :
  • Peut générer des fragments Fab et F(ab’)2 à partir d’IgG1 de souris
  • La réaction peut être facilement contrôlée
  • Les fragments d’anticorps sont exempts de produits d’autodigestion
  • La contamination fictive dans les fragments d’anticorps est éliminée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : 5 ml de résine stabilisée.
À conserver dans un récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8°C.
Forme Suspension liquide
Quantité 5 ml
Type de produit Ficine immobilisée
compliance-icons
Identifiant produit
  • Immobilized Ficin, 5 Ml.
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Ficin