Learn More
Thermo Scientific™ Papaïne immobilisée (résine d’agarose)
Code produit 10464024 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10464024 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10464024 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20341
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Générez et purifiez les fragments Fab d’anticorps avec de la papaïne cystéine-endopeptidase immobilisée sur de la résine d’agarose perlée.
La papaïne immobilisée Thermo Scientific™ Pierce est constituée d’une cystéine-endopeptidase (papaïne) qui a été immobilisée sur de la résine d’agarose perlée pour permettre la génération et la purification de fragments de Fab à partir d’anticorps.
La papaïne est une cystéine-endopeptidase non spécifique isolée du latex de papaye qui est utilisée dans une grande variété d’applications. Lorsque des molécules d’IgG sont incubées avec de la papaïne en présence de cystéine, une ou plusieurs liaisons peptidiques dans la région de la charnière sont divisées, produisant trois fragments de taille similaire : deux fragments Fab et un fragment Fc. Les fragments Fc peuvent être séparés des fragments Fab à l’aide de la protéine A immobilisée ou par chromatographie échangeuse d’ions. Le fragment Fc de 50 kilodaltons est souvent utilisé pour déterminer la spécificité des récepteurs Fc sans interférence avec la liaison de l’antigène. Les fragments Fab sont utiles dans les études immunohistochimiques parce que les fragments pénètrent mieux que les IgG intactes. De plus, la liaison non spécifique des récepteurs Fc est évitée en utilisant uniquement la portion Fab de l’immunoglobuline. La papaïne peut être utilisée pour générer des fragments F(ab’)2. Pour préparer des fragments F(ab’)2, la papaïne est d’abord activée avec 10 mM de cystéine, qui est ensuite éliminée par filtration sur gel. Si aucune cystéine n’est présente pendant la digestion de la papaïne, des fragments F(ab’)2 peuvent être générés. Ces fragments sont souvent incohérents et la reproductibilité est un problème. La papaïne immobilisée peut être substituée par de la papaïne libre dans n’importe quelle application et est avantageuse, car elle élimine pratiquement l’autolyse, élimine la contamination d’un échantillon avec la protéase et permet de contrôler la digestion en éliminant la papaïne ou en contrôlant le débit d’échantillon sur une colonne de papaïne immobilisée. La papaïne immobilisée est également plus stable contre la dénaturation induite par la chaleur, ce qui entraîne un maintien plus long de l’activité.
Points clés :
  • Assistance : Microbilles d’agarose à 6 % réticulées
  • Activité spécifique : 16 à 40 unités BAEE / ml de papaïne avant chargement
  • Chargement : 250 μg de papaïne / ml de gel
  • Forme : Suspension dans 50 % de glycérol, 0,1 M de Na-acétate, pH 4,4, 0,05 % d’azoture de sodium
Autres caractéristiques :
  • Autre dénomination : Peptidase de papaye I
  • Clive légèrement non spécifiquement les résidus exposés
  • Source : Latex de Carica papaya Poids moléculaire : 23 000
  • Type de protéase : Protéase de cystéine
  • Pour la fragmentation des anticorps, cliver en fragments Fab ou F(ab’)2
  • Conditions de réaction pH 6 à 7, 20 à 37°C
  • Inhibiteurs : métaux lourds, carbonyles, NEM, p-chloromercuro-benzoate, E-64
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À la réception, conserver à 4°C.
Forme Suspension liquide
Quantité 5 ml
Type de produit Papaïne immobilisée
compliance-icons
Identifiant produit
  • Immobilized Papain (Agarose Resin)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Papain