Learn More
Thermo Scientific™ Immobilized Pepsin (Agarose Resin)
Code produit 10599103 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10599103 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10599103 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20343
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Générez et purifiez les fragments Fab et F(ab’)2 d’anticorps avec l’endopeptidase acide (pepsine) immobilisée sur de la résine d’agarose perlé.
La pepsine immobilisée Thermo Scientific™ Pierce est constituée d’une endopeptidase acide (pepsine) qui a été immobilisée sur de la résine d’agarose perlé pour permettre la génération et la purification de fragments Fab et F(ab')2 à partir d’anticorps.
La pepsine immobilisée peut être substituée à la pepsine libre dans n’importe quelle application et est avantageuse, car elle élimine pratiquement l’autolyse, élimine la contamination d’un échantillon avec la protéase et permet de contrôler la digestion en éliminant la pepsine. La pepsine immobilisée est également plus stable contre la dénaturation induite par la chaleur, ce qui entraîne un maintien plus long de l’activité. Le kit de préparation F(ab’)2 contient de la pepsine immobilisée, d’autres réactifs nécessaires et un protocole optimisé pour la digestion des anticorps humains, de lapin et de souris.
Points clés :
  • La pepsine peut cliver des fragments Fc à partir d’IgG, ce qui entraîne des fragments F(ab’)2
  • Une grande spécificité, y compris l’activité estérase
  • Facile à utiliser : il suffit d’enlever les billes d’agarose pour arrêter la digestion enzymatique
Comprend :
Le kit contient de la pepsine immobilisée, d’autres réactifs nécessaires et un protocole optimisé pour la digestion des anticorps humains, de lapin et de souris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À réception, conservez le produit entre 4 et 8°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Forme Suspension liquide
Quantité 5 ml
Type de produit Pepsine
compliance-icons
Identifiant produit
  • IMMOBILIZED PEPSIN, 5 ML
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A