Learn More
Thermo Scientific™ Gel réducteur au disulfide de TCEP immobilisé Pierce™
Code produit 10647344 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10647344 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10647344 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00€
    226.65€ / 5mL
    Économisez 75.35€
    24% de réduction
 Article restreint
En stock
Réduisez efficacement les liaisons disulfures des protéines ou des peptides avec cette résine d’agarose stable, inodore et perlé sur laquelle la phosphine Tris (2-carboxyéthyle) est immobilisée.
Le gel de réduction de disulfure TCEP immobilisé Thermo Scientific™ Pierce est la phosphine Tris(2-carboxyéthyl) qui est immobilisée par covalence en résine d’agarose en microbilles pour permettre une réduction efficace des liaisons disulfures des peptides et des protéines.
Les trialkylphosphines servent d’excellents agents pour la réduction des liaisons disulfures dans les protéines, les peptides et d’autres molécules contenant des liaisons disulfures et sont relativement peu réactives envers d’autres groupes fonctionnels. Le TCEP trialkylphosphine est stable dans les solutions aqueuses et ne subit pas l’oxydation rapide qui se produit souvent avec d’autres agents réducteurs tels que le dithiotreitol (DTT) et le β-mercaptoéthanol (BME). Le TCEP n’interfère pas avec les réactifs sulfhydryles réactifs courants (par ex., réticules de maléimide). Néanmoins, de nombreux protocoles nécessitent la récupération de l’échantillon réduit indépendamment de l’agent réducteur. Le gel de réduction de disulfure TCEP immobilisé élimine la nécessité d’utiliser des méthodes de filtration sur gel laborieuses et inefficaces pour séparer l’échantillon réduit de l’agent réducteur. Le gel de réduction de disulfure TCEP immobilisé peut être adapté de façon pratique à une variété d’échelles et de formats (c.-à-d. les procédures de traitement par lots, par colonne de centrifugation et par colonne à flux de gravité).
Points clés :
  • Inodore : réduit les protéines au bureau ; contribue à un environnement de laboratoire plus sain
  • Stable : pratiquement aucune perte d’activité lorsqu’il est entreposé réfrigéré
  • Polyvalent : réduit les peptides et les protéines, et ce sur une vaste plage de pH, de sels, de détergents et de températures.
  • Flexible : la suspension de résine offre une flexibilité d’utilisation en mode tube de centrifugation, colonne ou lot
  • Gain de temps : aucune élimination de réducteur soluble ne permet de gagner du temps et de réduire l’échantillon
  • Efficace : inverse les liaisons disulfures naturelles et les liaisons disulfures artificiellement incorporées par réticulation ; excellente alternative pour le découplage des protéines ou peptides réticulés par des agents tels que le DSP et le DTSSP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À réception, conservez à 4°C. Ne pas congeler.
Gamme de produits Pierce
Forme Liquide
Quantité 5 ml
Type de produit Réactif de réduction du disulfure