Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Immunodiffusion Plates, Multiple Pattern
Code produit 10036373 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 plates
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10036373 6 plates 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10036373 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31111
 Article restreint
En stock
Identifiez et caractérisez les interactions de liaison anticorps-antigène avec ces plaques de gel Ouchterlony standard avec des modèles de six puits autour d’un puits.
Les plaques d’immunodiffusion Thermo Scientific™ Pierce sont des plaques de gel Ouchterlony standard contenant des modèles de six puits autour d’un puits pour l’étude et la caractérisation des interactions liaison anticorps-antigène.
L’immunodiffusion (ID) est une technique classique de détection des interactions anticorps-antigène basée sur la théorie de la double diffusion décrite à l’origine par Oudin1 et Ouchterlony2. Les antigènes et les anticorps sont placés dans des puits séparés qui sont coupés en matrice de gel et qui peuvent se diffuser les uns vers les autres. Si la réaction est positive, un précipité se forme sous la forme d’une ligne opaque. La réaction de précipitation se produit lorsque les concentrations d’antigène et d’anticorps sont combinées à des proportions quasi équivalentes.
Lorsque des antigènes multivalents se combinent avec des anticorps divalents en solution, des réseaux tridimensionnels sont formés pour agréger et précipiter. La quantité de précipité varie en fonction de la concentration de l’antigène et de l’anticorps. Dans des proportions équivalentes ou optimales, presque tous les antigènes et anticorps précipitent. S’il y a un excès d’anticorps, les complexes formés avec l’antigène sont insolubles. Lorsqu’il y a un excès d’antigène, le précipité a tendance à se dissoudre en raison de la formation de complexes solubles.
Points clés :
  • L’agent gélifiant contient des éclaireurs de précipité et des activateurs de diffusion qui aident à visualiser et à accélérer le processus d’interaction, respectivement
  • Bonnes bandes de précipité de toutes les espèces (y compris le lapin)
  • Les gels peuvent être lavés, séchés et colorés pour un enregistrement permanent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Immunodiffusion (ID)
Contenu et stockage À la réception, conserver à 4°C. Les plaques sont expédiées à température ambiante. Ne pas congeler les plaques ou les laisser sécher.
Méthode de détection Précipité
Couleur Transparent
Type Plaque multipuits
Volume (métrique) de travail 22 μl
Nombre de puits 6
Gamme de produits Pierce
Quantité 6 plates
Spécificité cible Non spécifique à la cible
Technique Immunodiffusion (ID)
Hauteur (métrique) 2,8mm
Diamètre (métrique) 3,2mm