Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Immunostain Enhancer
Code produit 11844055 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11844055 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11844055 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 46644
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Augmentez l’intensité du signal de 3 à 12 fois et la dilution des anticorps de 5 à 20 fois au-delà de la normale à l’aide de substrats IHC chromogènes ou fluorescents.
L’amplificateur d’immunocoloration Thermo Scientific™ Pierce permet une dilution significative des anticorps (5 à 20 fois plus que la normale) pour augmenter l’intensité du signal de 3 à 12 fois dans les applications d’immunocoloration avec des substrats chromogènes ou fluorescents.
Cet amplificateur prêt à l’emploi pour la coloration immunohistochimique n’ajoute pas d’étapes au flux de travail, car il est utilisé pour diluer les anticorps primaires et secondaires. L’amplificateur d’immunocoloration Pierce est compatible avec la détection par fluorescence et la détection chromogénique, et augmente couramment l’intensité du signal et la sensibilité de détection. L’amplification du signal dépend des anticorps, le signal est généralement 3 à 12 fois plus important. En raison de la forte amélioration du signal, l’amplificateur d’immunocoloration Pierce réduit la quantité d’anticorps nécessaire pour obtenir une détection optimale.
Points clés :
  • Économisez de précieux anticorps : l’amplificateur d’immunocoloration Pierce permet à l’utilisateur de n’utiliser qu’une fraction d’anticorps pour obtenir le même signal qu’avec l’immunodétection classique
  • Pratique : il suffit de remplacer votre tampon de dilution des anticorps actuel par l’amplificateur d’immunocoloration Pierce (contrairement aux autres méthodes d’amplification de signal qui nécessitent des étapes supplémentaires)
  • Augmentation de l’intensité et de la sensibilité du signal : permet d’augmenter de 3 à 12 fois l’intensité et la sensibilité du signal pour une meilleure visualisation de l’antigène d’intérêt dans les cellules et les tissus
  • Spécificité améliorée : améliore sensiblement le rapport signal / bruit pour les anticorps de mauvaise qualité et de faible affinité
  • Compatible : peut être utilisé avec les méthodes de détection chromogène et fluorescente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Amplificateur d’immunocoloration
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
Format Liquide
Type de réactif Amplificateurs de signal
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C.
Quantité 20 mL