Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Intact Protein Standard Mix
Code produit 15776003 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 76 μg
5 x 76 μg
Conditionnement:
5 pièces
76µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15776003 1 x 76 μg 76µg
15786003 5 x 76 μg 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15776003 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A33526
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Mélange standard de protéines intactes
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage 1 flacon, à conserver entre -5 et -30°C
Conditions d’expédition Glace
Type de produit final Protéines intactes
Étape du flux de travail Étalonnage
Quantité 1 x 76 μg
Forme Poudre
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.