Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Iodoacetic Acid
Code produit 11899300 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11899300 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11899300 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 35603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    95.65€ / 500mg
    Économisez 32.35€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Obtenez une carboxyméthylation rapide des résidus de cystéine réduits grâce à l’acide iodoacétique Thermo Scientific™ Pierce™ et à l’iodoacétamide.
Obtenez une carboxyméthylation rapide des résidus de cystéine réduits grâce à l’acide iodoacétique Thermo Scientific™ Pierce™ et à l’iodoacétamide.
L’acide iodoacétique (IAA) peut réagir avec plusieurs groupes fonctionnels de protéines, mais il est généralement utilisé pour la S-carboxyméthylation spécifique des sulfhydryles (cystéines réduites).
L’acide iodoacétique réagit avec les sulfhydryles sur les cystéines, l’azote de chaîne latérale imidazolyle des histidines, le thioéther de la méthionine et le groupe d’amines primaires des lysines. Le taux de réaction et de spécificité dépend du niveau d’ionisation, qui peut être manipulé par le pH de la condition de réaction.
Points forts :
  • Réagissez à un pH légèrement alcalin pour une S-carboxyméthylation spécifique des sulfhydryles libres
  • Réagissez à un pH faible pour une carboxyméthylation spécifique des méthionines
  • Réagir à un pH élevé pour favoriser la carboxyméthylation des histidines et des lysines
  • Le méthylate réduit les fragments de peptides de cystéine dans les digestions de protéases pour la spectrométrie de masse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Thiol
Description Acide iodoacétique
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8°C.
Marqueur ou colorant Groupe non réactif
Type d’étiquette Blocage des groupes
Gamme de produits Pierce
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 500 mg
Solubilité Eau
Type de produit Acide iodoacétique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Iodoacetic Acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: IODO ACETIC ACID