Description
Le tampon de lyse IP Thermo Scientific™ Pierce est optimisé pour garantir un excellent rendement en lysats cellulaires, ainsi qu’une pureté et une compatibilité avec l’immunoprécipitation.
Le tampon de lyse IP est un réactif de lyse de cellules entières, qui est basé sur une formulation de tampon RIPA modifié exempte de SDS. Ce tampon de lyse à force modérée solubilise efficacement les protéines cellulaires sans libérer l’ADN génomique et sans perturber les complexes protéiques comme le tampon RIPA ordinaire. Le tampon de lyse IP Pierce est spécifiquement formulé pour des analyses de co-précipitation et d'immunoprécipitation.
Points clés :
- Optimisé pour être compatible avec des analyses d'immunoprécipitation et de co-précipitation.
- Compatible avec des analyses protéiques, analyses de gènes rapporteurs et procédures de dosages immunologiques
- La formule prête à l'emploi est efficace pour extraire les protéines du cytoplasme, de la membrane et du noyau
- Cette formulation douce facilite le maintien des complexes protéiques pour une co-immunoprécipitation (co-IP)
- Ne libère pas l'ADN génomique pouvant entraîner une viscosité de l'échantillon élevée
Specifications
Specifications
| Quantité | 100 mL |
| Format | Liquide |
| Type de produit | Tampon de lyse IP |
| Volume (métrique) | 100 mL |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. |
| Gamme de produits | Pierce |