Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de lyse IP Pierce™
Code produit p-4531876 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11820084 100 mL 100mL
11825135 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11820084 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 87787
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez le rendement, la pureté et la compatibilité du lysat cellulaire avec ce réactif d’extraction protéique optimisé pour l’immunoprécipitation.
Le tampon de lyse IP Thermo Scientific™ Pierce est optimisé pour garantir un excellent rendement en lysats cellulaires, ainsi qu’une pureté et une compatibilité avec l’immunoprécipitation.
Le tampon de lyse IP est un réactif de lyse de cellules entières, qui est basé sur une formulation de tampon RIPA modifié exempte de SDS. Ce tampon de lyse à force modérée solubilise efficacement les protéines cellulaires sans libérer l’ADN génomique et sans perturber les complexes protéiques comme le tampon RIPA ordinaire. Le tampon de lyse IP Pierce est spécifiquement formulé pour des analyses de co-précipitation et d'immunoprécipitation.
Points clés :
  • Optimisé pour être compatible avec des analyses d'immunoprécipitation et de co-précipitation.
  • Compatible avec des analyses protéiques, analyses de gènes rapporteurs et procédures de dosages immunologiques
  • La formule prête à l'emploi est efficace pour extraire les protéines du cytoplasme, de la membrane et du noyau
  • Cette formulation douce facilite le maintien des complexes protéiques pour une co-immunoprécipitation (co-IP)
  • Ne libère pas l'ADN génomique pouvant entraîner une viscosité de l'échantillon élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mL
Format Liquide
Type de produit Tampon de lyse IP
Volume (métrique) 100 mL
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C.
Gamme de produits Pierce