Learn More
Thermo Scientific™ KMUH (N-κ-maleimidoundecanoic acid hydrazide)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le KMUH Thermo Scientific™ Pierce est un réticulateur long, maléimide et hydrazide pour conjuguer les sulfhydryles (cystéines) aux carbonyles (aldéhyde ou cétones, tels que ceux formés par oxydation des glucides glycoprotéiques).
Points clés :
- Espaceur aliphatique long, non clivable
- Le groupe hydrazide se couple de manière covalente en résidus glucidiques oxydés dans les glycoprotéines et autres glycoconjugués
- Groupes réactifs : maléimide et hydrazide
- Réactif vers : groupes sulfhydryle et carbonyle (aldéhyde) (ou groupes carboxyles lorsqu’ils sont utilisés avec l’EDC)
Spécification
Spécification
| Réactivité chimique | Hydrate de carbone-Sulfure d’hydrogène |
| Cleavable | Non |
| Description | KMUH |
| Poids moléculaire | 409,4 |
| Pégylé | Non |
| Longueur du bras espaceur | 19,0 Å |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C. |
| Perméabilité cellulaire | Oui |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Pierce |
| Afficher plus |