Learn More
Thermo Scientific™ LC-SMCC (succinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxy-(6-amidocaproate))
Code produit 11831305 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11831305 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11831305 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22362
 Article restreint
En stock
Réticulez les amines aux sulfhydryles à l’aide de cet agent de réticulation long hydrosoluble composé de groupes ester NHS et maléimide aux extrémités d’un bras espaceur aliphatique à 15 atomes.
Le LC-SMCC Thermo Scientific™ Pierce est un agent de réticulation amine-sulfhydryle qui contient des groupes réactifs ester NHS et maléimide aux extrémités opposées d’un bras espaceur de cyclohexane long (16,2 Å)
Points clés :
  • Idéal pour le couplage des enzymes aux anticorps, car l’activité enzymatique et la spécificité des anticorps peuvent être préservées après le couplage
  • L’espaceur contenant du cyclohexane stabilise le groupe maléimide
  • Utile pour la préparation de protéines stables activées par le maléimide
  • Groupes réactifs : Ester NHS et maléimide
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description LC-SMCC
Poids moléculaire 447,48
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 16,2 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Maléimide, ester NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Pleine
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur