Learn More
Thermo Scientific™ Tampon d’échantillon LDS Pierce™, non réducteur (4X)
Code produit 10725566 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10725566 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10725566 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 84788
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tampon de chargement d’échantillons de dodécylsulfate de lithium non réducteur, une alternative unique aux colorants de chargement de gel faits maison et autres colorants commerciaux.
Le tampon de chargement d’échantillons LDS (4X) Thermo Scientific™ Pierce est un tampon de chargement d’échantillons de dodécyle sulfate de lithium non réducteur optimisé pour une utilisation avec les gels de protéines SDS-PAGE Pierce.
Le tampon d’échantillon LDS, non réducteur (4X), est un tampon d’échantillon pratique pour une utilisation dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS (SDS-PAGE). Le tampon contient du colorant Coomassie permettant la visualisation de la progression électrophorétique par l’emplacement de l’avant du colorant. Le tampon d’échantillon LDS, non réducteur (4X), peut être utilisé dans des gels dénaturants et est compatible avec les applications de coloration Coomassie, de coloration à l’argent et de transfert Western.
Points clés :
  • Concentré : la formulation 4X offre plus de polyvalence que les tampons 2X traditionnels
  • Non réducteur : prêt à l’emploi pour SDS-PAGE non réductrice, le type et la quantité préférés d’agent réducteur (par exemple, DTT) peuvent être ajoutés pour produire les conditions de réduction
  • Alternative SDS : le dodécylsulfate de lithium (LDS) remplace le dodécylsulfate de sodium (SDS) des tampons de charge traditionnels avec une efficacité similaire
  • pH physiologique : tamponné avec la triéthanolamine (pH 7,6) plutôt que Tris (pH 6,8)
  • Colorants de marquage de voie : comprend des traces de rouge de phénol et de Coomassie G250 en tant que marqueurs visibles de l’avant du colorant
  • Pratique : stable à température ambiante, ce qui permet le stockage sur la paillasse où l’électrophorèse est réalisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Lors de la réception, conserver à température ambiante.
Tampon Tampons de chargement des échantillons
Concentration 4X
Type de gel SDS-PAGE
Compatibilité du gel Gels SDS-PAGE
Quantité 5 ml
Gamme de produits Pierce
Type de produit Tampon d’échantillons LDS
compliance-icons
Identifiant produit
  • LDS SAMPLE BUFFER NON-REDUCING
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethanolamine, Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, Hydrogen chloride