Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’étalonnage d’ions positifs ESI Pierce™ LTQ
Code produit 11320360 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11320360 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11320360 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88322
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Étalonnez les spectromètres de masse LTQ, LTQ Orbitrap, LXQ et LCQ FLEET à l’aide d’un mélange de molécules ionisables hautement purifiées conçu pour l’étalonnage en mode positif.
La solution d’étalonnage des ions positifs Thermo Scientific™ Pierce LTQ ESI est un mélange de molécules ionisables hautement purifiées qui est conçu pour l’étalonnage en mode positif des instruments de spectrométrie de masse de la gamme Thermo Scientific™.
La solution d’étalonnage des ions positifs Pierce LTQ ESI est une formulation liquide prête à l’emploi idéale pour réaliser rapidement l’étalonnage courant nécessaire au maintien des solides performances des spectromètres de masse Thermo Scientific. La solution d’étalonnage des ions positifs LTQ ESI est fabriquée dans une installation certifiée ISO 9001 et chaque lot subit un contrôle qualité selon des spécifications strictes. La solution stable est fournie dans un flacon en PTFE étanche et de haute pureté.
Points clés :
  • Pics intenses : mélange de caféine, de MRFA et d’Ultramark 1621 dans une solution d’acétonitrile / méthanol / acide acétique
  • Prêt à l’emploi : chargez l’étalon de référence de masse dans une seringue et injectez-le dans l’instrument
  • Grande pureté : réactifs de qualité spectrométrie de masse dans un récipient non lixiviable
  • Stable : stockage à température ambiante pendant plus d’un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Solution d’étalonnage
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Conservez entre 2°C et 8°C.
Matériau de départ peptides
Type de produit final peptides
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Étalonnage
Quantité 10 ml
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • LTQ ESI POSITIVE LON CAL. SOL.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, methanol, acetonitrile