Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’étalonnage d’ions positifs ESI Pierce™ LTQ Velos
Code produit 11340360 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340360 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11340360 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88323
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Étalonnez les spectromètres de masse LTQ Velos, LTQ Orbitrap, etc., à l’aide d’un mélange de molécules ionisables hautement purifiées conçu pour l’étalonnage en mode positif.
La solution d’étalonnage des ions positifs LTQ Velos ESI Pierce Thermo Scientific™ est un mélange de molécules ionisables hautement purifiées conçu pour l’étalonnage en mode positif des instruments de spectrométrie de masse de la gamme Thermo Scientific™ LTQ Velos.
La solution d’étalonnage des ions positifs Pierce LTQ Velos ESI est une formulation liquide prête à l’emploi idéale pour réaliser rapidement l’étalonnage courant nécessaire au maintien des solides performances des spectromètres de masse Thermo Scientific. La solution d’étalonnage des ions positifs LTQ Velos ESI est fabriquée dans une installation certifiée ISO 9001 et chaque lot subit un contrôle qualité selon des spécifications strictes. La solution stable est fournie dans un flacon en PTFE étanche et de haute pureté.
Points clés :
  • Pics intenses : mélange de caféine, MRFA, Ultramark 1621 et n-butylamine dans une solution d’acétonitrile / méthanol / acide acétique
  • Prêt à l’emploi : chargez l’étalon de référence de masse dans une seringue et injectez-le dans l’instrument
  • Grande pureté : réactifs de qualité spectrométrie de masse dans un récipient non lixiviable
  • Stable : stockage à température ambiante pendant plus d’un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Solution d’étalonnage
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Store between 2°C and 8°C for one year (see CofA for specific expiration date of each lot).
Matériau de départ peptides
Type de produit final peptides
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Étalonnage
Quantité 10 ml
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Methylalcohol, acetic acid