Description
Le tampon de lyse cellulaire luciférase Thermo Scientific™ Pierce lyse efficacement les cellules adhérentes ou les cellules en suspension pelletées pour l’analyse de l’expression du promoteur dans les dosages de luciférase.
Le tampon de lyse cellulaire luciférase Pierce est efficace pour la préparation de lysats de cellules de mammifères à haut rendement à partir de cellules adhérentes ou de cellules en suspension pelletées pour l’analyse dans des dosages de rapporteur de luciférase. Le réactif est compatible avec tous les kits de dosage de la luciférase Thermo Scientific Pierce. Le tampon de lyse cellulaire a été validé pour une utilisation avec les types de cellules COS-7, NIH3T3, Jurkat et autres. Les lysats sont produits rapidement et facilement pour les dosages par luciférase et sont également compatibles avec les dosages de protéines BCA et Coomassie (Bradford).
Points clés :
- Compatible avec tous les dosages rapporteurs de luciférase Pierce
- Permet une lyse rapide et efficace
- Compatibilité testée avec plusieurs lignées de cellules de mammifères
- Compatible avec les dosages protéiques (par ex. Coomassie Plus et BCA)
Specifications
Specifications
| Type | Tampon de lyse cellulaire |
| Quantité | 250 ml |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Format | Liquide |