Learn More
Thermo Scientific™ Solution de lysozyme (50 mg/ml)
Code produit 10249843 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 mL
Conditionnement:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10249843 0,5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10249843 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.25€
    69.65€ / 0.5mL
    Économisez 5.60€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Augmentez l’efficacité d’extraction des protéines ou des acides nucléiques avec cette enzyme qui se caractérise par la capacité de décomposer la paroi cellulaire bactérienne.
Le lysozyme Thermo Scientific™ est une enzyme capable de dégrader la paroi cellulaire bactérienne afin d'améliorer l'efficacité de l'extraction des protéines ou des acides nucléiques.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le lysozyme est une enzyme capable de dégrader les parois cellulaires bactériennes afin d’améliorer l’efficacité de l’extraction des protéines ou des acides nucléiques. Les lysozymes (muramidases) sont une famille d’enzymes dotées d’une activité anti-microbienne, capables de dégrader la paroi cellulaire des bactéries. L’enzyme agit en catalysant l’hydrolyse des liaisons 1,4-bêta entre l’acide N-acétylmuramique et les résidus N-acétyl-D-glucosamine dans les peptidoglycanes et entre les résidus N-acétyl-D-glucosamine dans les chitodextrines. Bien que le lysozyme présent dans le blanc d’œuf soit ultra efficace pour la lyse des bactéries à Gram positif, il facilite également la lyse des bactéries à Gram négatif, comme la Salmonella et la Shigella. La lyse d’E. coli est nettement améliorée par l’ajout du lysozyme et de nucléases telles que la DNase I.
Points clés :
  • Enzyme lysant la paroi des cellules bactériennes qui améliore la purification des protéines formant des corps d'inclusion
  • Compatible avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific Pierce
  • Disponible en deux formats pratiques : poudre lyophilisée pour les applications à grands volumes (N° Réf. 89833) et stock pratique de glycérol pour congélation (N° Réf. 90082)
Propriétés du lysozyme :
  • Fonction enzymatique : Catalyse l’hydrolyse des liaisons 1,4-β entre l’acide N-acétylmuramique et les résidus N-acétyl-D-glucosamine dans les peptidoglycanes et entre les résidus N-acétyl-D-glucosamine dans les chitodextrines
  • Poids moléculaire : 14,388 kDa
  • Coefficient d’extinction : ∽ 26,4 à 280 nm
  • Point isoélectrique : pH 11,0
  • Définition d'une unité : 1 unité représente la quantité d’enzyme nécessaire pour catalyser une baisse de l’absorbance à 450 nm de 0,001 / min à 25 degrés au pH 6,24 dans une cuvette de 1 cm compte tenu de la lyse utilisant une suspension de ∼ 0,25 mg / ml de Micrococcus luteus.
Compatibilité :
Réactif Thermo Scientific B-PER pour l’extraction de protéines bactériennes (N° Réf. 78248)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de lyse
Contenu et stockage Conserver en dessous de -20°C
Forme Liquide
Type de réactif Enzyme pour lyse cellulaire
Enzymes Lysozyme (Muramidase)
Quantité 0,5 mL