Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleic Anhydride Activated Plates
Code produit 10677764 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Format:
Plaque en barrette
Étalon
Quantité:
25 plaques
5 plaques
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Format Quantité Conditionnement
10677764 Transparent Plaque en barrette 25 plaques 25 pièces
10503544 Transparent Plaque en barrette 5 plaques 5 pièces
10115383 Transparent Étalon 5 plaques 5 pièces
10712794 Transparent Étalon 25 plaques 25 pièces
10379253 Blanc Étalon 5 plaques 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10677764 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15102
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-11-2026
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce activées par anhydride maléique permettent l’adhérence de peptides contenant des amines et d’autres molécules aux puits de microplaques pour les tests de liaison.
Les plaques Pierce activées par anhydride maléique sont utiles pour l'immobilisation des peptides et autres ligands qui ne se revêtent pas efficacement par adsorption passive. La réaction des groupes d'anhydride maléique avec des amines primaires (–NH2) conduit à la formation de liaisons d'amide stables à pH neutre et supérieur. Les conditions acides hydrolysent la liaison ; par conséquent, les réactions de revêtement sont meilleures à un pH de 8 à 9 et les plaques ayant subi la réaction sont mieux utilisées à un pH supérieur à 7 pour les dosages ELISA et d'autres méthodes.
Ces plaques à 96 puits activées par anhydride maléique Thermo Scientific Pierce sont des plaques à 96 puits transparentes qui permettent l’adhérence de peptides contenant des amines et d’autres molécules à des puits de microplaques pour une utilisation dans des tests de liaison.
Caractéristiques des plaques activées par anhydride maléique :
• Réaction spontanée avec les amines primaires
• Une approche directe et simple pour fixer par liaison covalente les molécules à la surface d’une plaque EIA
• L’anhydride maléique maintient son intégrité et sa disponibilité pour le couplage pendant des mois dans des conditions de température ambiante sèches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Capacité standard, covalentes
Format Plaque en barrette
Contenu et stockage Lors de la réception des plaques, conservez-les à température ambiante. Produit expédié à température ambiante.
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Couleur Transparent
Type de produit Plaque de détection, immunoessai, ELISA
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Traitement de surface Anhydride maléique
Nb par paquet 5 plaques
Blocage de la plaque Aucun
Quantité 25 plaques