Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide Activated Horseradish Peroxidase Kit
Code produit 10454165 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 réaction
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10454165 1 réaction 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10454165 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31494
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Enzyme et kit de peroxydase de raifort activée (HRP) pour marquer les protéines, les peptides ou d’autres ligands via des groupes sulfhydryles (cystéines réduites) pour faire des conjugués HRP.
Le kit de conjugaison HRP activé par maléimide Pierce Thermo Scientific™ peut être utilisé pour préparer directement les conjugués HRP à partir de protéines, de peptides ou d’autres ligands qui contiennent des groupes sulfhydryles, tels que des cystéines réduites.
Le kit Thermo Scientific maléimide Activated Horseradish Peroxydase (HRP) peut être utilisé pour préparer directement les conjugués HRP à partir de protéines, de peptides ou d’autres ligands contenant un groupe sulfhydryle libre. Ce kit élimine la première étape de la méthode du maléimide en deux étapes, rendant la préparation du conjugué beaucoup plus simple. Le kit est fourni avec une peroxydase de raifort stable et activée par maléimide. Les conjugués HRP peuvent être purifiés par chromatographie de filtration sur gel, ultrafiltration ou dialyse, selon la taille de la protéine conjuguée.
Points clés :
  • Préparer des conjugués enzymatiques à partir de protéines contenant un sulfhydryle libre
  • Comprend 2-MEA pour générer des sulfhydryles libres à partir de liaisons disulfures
  • Comprend des disques SATA pour ajouter des sulfhydryles libres aux résidus de lysine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Thiol
Contenu et stockage Suffisant pour : 1 réaction d’étiquetage enzymatique avec jusqu’à 5 mg d’anticorps (IgG)
• de peroxydase de raifort activée par maléimide, 5 mg
• Tampon de conjugaison (10X), 20 ml
• boîte de PBS de 20 ml (fabrique 500 ml), 1 paquet
• de 2-mercaptoéthylamine-HCl, 6 mg
• SATA, 2 mg
• de diméthylformamide, 1 ml
• Hydroxylamine-HCl, 5 mg
• colonne de désalage de polyacrylamide de 10 ml, 1 colonne
Conserver à 4°C.
Formule Kit multicomposants avec de la HRP activée
Gamme de produits EZ-Link
Suffisant pour 1 réaction de marquage enzymatique
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)
Groupement de réactifs Maléimide
Solubilité Eau
Quantité 1 réaction