Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleimide Activated Plates
Code produit 10328733 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Format:
Plaque en barrette
Étalon
Méthode de détection:
Chimiluminescence
Colorimétrique
Fluorescence
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Format Méthode de détection Conditionnement
10328733 Transparent Plaque en barrette Colorimétrique 5 pièces
10348643 Blanc Étalon Chimiluminescence 5 pièces
10475015 Noir Étalon Fluorescence 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10328733 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15150
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce activées par maléimide sont idéales pour la liaison de molécules contenant des sulfhydryles difficiles à enduire sur des plaques en polystyrène telles que des peptides contenant une cystéine terminale.
Les plaques activées par maléimide Pierce permettent la liaison covalente (capture sur plaque) de molécules contenant du sulfhydryle, telles que des peptides à terminaison cystéine. Ces plaques à revêtement sont un outil particulièrement utile pour évaluer des titres spécifiques d’anticorps anti-haptène lors de la production d’anticorps. Les plaques activées par maléimide sont disponibles en version transparente pour les analyses colorimétriques, blanche pour les analyses chimiluminescentes et noire pour les analyses fluorescentes.
Les plaques activées par maléimide Pierce permettent la liaison covalente (capture sur plaque) de molécules contenant du sulfhydryle, telles que des peptides à terminaison cystéine. Ces plaques à revêtement sont un outil particulièrement utile pour évaluer des titres spécifiques d’anticorps anti-haptène lors de la production d’anticorps. Les plaques activées par maléimide sont disponibles en version transparente pour les analyses colorimétriques, blanche pour les analyses chimiluminescentes et noire pour les analyses fluorescentes.
Points clés
• Immobilisation spontanée des peptides et protéines contenant de la cystéine avec des sulfhydryles libres
• Pré-bloquées pour réduire la liaison non spécifique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Capacité standard, covalentes
Format Plaque en barrette
Contenu et stockage Remarque : Les plaques sont fournies prébloquées avec de l’albumine sérique bovine.
Dès réception, conserver les plaques à 4°C et à l’abri de l’humidité. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. Les plaques sont expédiées à température ambiante.
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Couleur Transparent
Type de produit Plaque de détection, immunoessai, ELISA
Matériau En PS
Volume (métrique) des puits 100 μl
Nbre de puits 96
Traitement de surface Maléimide
Nb par paquet 5 plaques
Blocage de la plaque Tampon Blocker™ BSA
Quantité 5 plates