Learn More
Thermo Scientific™ Mammalian beta-Galactosidase Assay Kit
Code produit 10561094 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit 75°ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10561094 Kit 75°ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10561094 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75707
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Lyser les cellules de mammifères en culture et mesurer l’activité bêta-Gal à l’aide d’un réactif de lyse cellulaire M-PER compatible et d’un réactif de dosage b-Gal colorimétrique.
Effectue une méthode colorimétrique simple pour lyser les cellules de mammifères en culture et mesurer l'activité bêta-Gal à l'aide du kit de dosage β-galactosidase mammifère Thermo Scientific™.
Le réactif et le kit de dosage comprennent un système de dosage simple et polyvalent pour la mesure de l’activité de la β-galactosidase. Les cellules mammifères cultivées sur une plaque peuvent être lysées et testées pour mesurer l’activité de la β-galactosidase en ajoutant une solution lyse-et-dosage simple, tout-en-un. Sinon, le réactif d’extraction de protéine mammifère Thermo Scientific M-PER™ inclus peut être utilisé pour préparer le lysat à partir des cellules lavées adhérentes ou en culot, puis une fraction du lysat utilisé pour quantifier l’activité de la β-galactosidase. Grâce au réactif M-PER, il n’est pas nécessaire de gratter les cellules ou d’appliquer des cycles congélation-décongélation. Les lysats restants préparés avec le réactif M-PER peuvent être utilisés pour les applications telles que les dosages rapporteurs (luciférase, β-galactosidase et chloramphénicol acétyl transférase), les dosages de la protéine-kinase (PKA, PKC et tyrosine-kinase), les immunoessais (transfert Western, ELISA, RIA) et la purification des protéines.
Points clés :
  • Choisir le réactif de dosage autonome ou le kit complet pour la lyse et la détection des cellules
  • Dosage colorimétrique avec mesure facile dans un lecteur de plaques ou un spectrophotomètre (405 nm)
  • Convient pour microplaques 96 puits ou tubes à essais
  • Effectue des dosages de criblage homogène ou mesure l’activité après la lyse des cellules
  • Également compatible avec les lysats préparés à partir d’autres espèces telles que les bactéries
Comprend :
Réactif de dosage autonome de la β-galactosidase Thermo Scientific Pierce™ ; Réactif d’extraction de protéine mammifère Thermo Scientific M-PER (Réf. 78503) et solution d’arrêt prête à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 250 puits de microplaque de cellules adhérentes
  • Réactif de dosage de la bêta-galactosidase Pierce, 25 ml
  • Réactif M-PER pour l’extraction de protéines de mammifères, 25 ml
  • Solution d’arrêt, 25 ml
    Conserver le réactif de dosage β-Galactosidase à -20°C. Conserver tous les autres composants à température ambiante.
  • Description Kit de dosage de la bêta-galactosidase mammifère Pierce
    Méthode de détection Enzyme rapporteur
    À utiliser avec (application) l’absorbance
    À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
    Type de produit Kit de dosage de la bêta-galactosidase
    Type de colorant Marquage enzymatique
    Format Plaque 96 puits
    Gamme de produits Pierce
    Quantité Kit 75°ml
    Substrat Exclusif
    Type de substrat substrat Beta-Gal
    Suffisant pour 250 puits de microplaque de cellules adhérentes
    Cible La bêta-galactosidase
    Absorbance Wavelength 405 nm
    Afficher plus Afficher moins
    compliance-icons
    Identifiant produit
    • Mammalian beta-Galactosidase Assay Kit
    Mention d'avertissement
    • Attention
    Catégorie de danger
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
    Mention de danger
    • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
    Conseils de prudence
    • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
    • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate