Learn More
Thermo Scientific™ beta-Galactosidase Assay Reagent
Code produit 10638844 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
3 x 25 ml
Conditionnement:
25mL
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10638844 25 ml 25mL
11849420 3 x 25 ml 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10638844 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75705
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Lyser les cellules de mammifères en culture et mesurer l’activité bêta-Gal à l’aide d’un réactif de lyse cellulaire M-PER compatible et d’un réactif de dosage b-Gal colorimétrique.
Effectue une méthode colorimétrique simple pour lyser les cellules de mammifères en culture et mesurer l'activité bêta-Gal à l'aide du kit de dosage β-galactosidase mammifère Thermo Scientific™.
Le réactif et le kit de dosage comprennent un système de dosage simple et polyvalent pour la mesure de l’activité de la β-galactosidase. Les cellules mammifères cultivées sur une plaque peuvent être lysées et testées pour mesurer l’activité de la β-galactosidase en ajoutant une solution lyse-et-dosage simple, tout-en-un. Sinon, le réactif d’extraction de protéine mammifère Thermo Scientific M-PER™ inclus peut être utilisé pour préparer le lysat à partir des cellules lavées adhérentes ou en culot, puis une fraction du lysat utilisé pour quantifier l’activité de la β-galactosidase. Grâce au réactif M-PER, il n’est pas nécessaire de gratter les cellules ou d’appliquer des cycles congélation-décongélation. Les lysats restants préparés avec le réactif M-PER peuvent être utilisés pour les applications telles que les dosages rapporteurs (luciférase, β-galactosidase et chloramphénicol acétyl transférase), les dosages de la protéine-kinase (PKA, PKC et tyrosine-kinase), les immunoessais (transfert Western, ELISA, RIA) et la purification des protéines.
Points clés :
  • Choisir le réactif de dosage autonome ou le kit complet pour la lyse et la détection des cellules
  • Dosage colorimétrique avec mesure facile dans un lecteur de plaques ou un spectrophotomètre (405 nm)
  • Convient pour microplaques 96 puits ou tubes à essais
  • Effectue des dosages de criblage homogène ou mesure l’activité après la lyse des cellules
  • Également compatible avec les lysats préparés à partir d’autres espèces telles que les bactéries
Comprend :
Réactif de dosage autonome de la β-galactosidase Thermo Scientific Pierce™ ; Réactif d’extraction de protéine mammifère Thermo Scientific M-PER (Réf. 78503) et solution d’arrêt prête à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Enzyme rapporteur
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Absorbance
Gamme de produits Pierce
Quantité 25 ml
Substrat substrat Beta-Gal
Substrate Properties substrat chimique
Target Enzyme La bêta-galactosidase
Format Plaque 96 puits
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Marqueur ou colorant Marquage enzymatique
Type de produit Réactif de dosage de la bêta-galactosidase Pierce
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Pierce Beta-Galactosidase Assay Reagent
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol