Learn More
Thermo Scientific™ Kit de substrat DAB renforcé par le métal
Code produit 11809280 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
275 ml de solution de travail 1X
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11809280 275 ml de solution de travail 1X 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11809280 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34065
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Formulation spéciale du substrat de peroxydase de diaminobenzidine qui utilise du cobalt et du chlorure de nickel pour obtenir une couleur intense pour la coloration de l’IHC.
Le kit de substrat DAB renforcé par le métal Thermo Scientific™ Pierce utilise du cobalt et du chlorure de nickel dans une formulation spéciale de substrat de peroxydase de diaminobenzidine qui produit une couleur intense pour la coloration immunohistochimique.
La couleur produite par la DAB (3,3’-diaminobenzidine) peut être intensifiée par l’ajout de métaux, comme le nickel, le cuivre, l’argent et le cobalt, qui forment des complexes plus denses après réaction dans les réactions HRP-peroxyde substrat. Le signal (précipité) presque noir est facile à photographier.
Points clés :
  • Sensibilité incroyable : 50 fois plus sensible que la méthode DAB traditionnelle et 30 fois plus sensible que les autres versions DAB intensifiées à l’aide de métaux
  • Faible bruit de fond, haute intensité – obtenez un précipité brun foncé-noir vif et, même avec l’intensité accrue, le bruit de fond est presque inexistant
  • Stabilité de six heures : la solution de travail est stable pendant plus de six heures à température ambiante
Comprend :
DAB renforcé par le métal (10X), 25 ml ; tampon de peroxyde stable, 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection Chromogène, colorimétrique
Quantité 275 ml de solution de travail 1X
Contenu et stockage
  • DAB amélioré pour les métaux (10X), 25 ml (à conserver à -20°C)
  • Tampon de peroxyde stable, 250 ml (à stocker à 4°C)
Substrat DAB (amélioré)
Type de substrat Substrat HRP (péroxydase de raifort)
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec (application) Immunodétection, IHC (immunohistochimie)
Type de produit Kit de substrat de DAB
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Metal Enhanced DAB Substrate Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P235-Tenir au frais.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethanediol, N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Cobalt chloride(Co