Learn More
Thermo Scientific™ 16 % aldéhyde formique (p/v) Pierce™, sans méthanol
Code produit 11586711 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
10 x 10 ml
Conditionnement:
10 pièces
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11586711 10 x 10 ml 100mL
10751395 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11586711 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28908
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les flacons de formaldéhyde de formaldéhyde de grande qualité, sans méthanol, à utiliser comme fixateur IHC et comme agent de réticulation réversible d’amines pour les échantillons tissulaires d’acides nucléiques et de protéines.
Les ampoules de formaldéhyde Pierce Thermo Scientific™ sont des flacons de formaldéhyde de grande qualité, sans méthanol, à utiliser comme fixateur général en immunohistochimie (IHC) et comme agent de réticulation réversible d’amines pour les échantillons tissulaires d’acides nucléiques et de protéines.
Le formaldéhyde est un agent hautement réactif perméable aux cellules qui est utilisé comme agent de réticulation réversible pour les protéines et les acides nucléiques dans la cellule ou comme agent de fixation cellulaire général pour les applications basées sur l’imagerie. La perméabilité cellulaire permet au réactif de pénétrer facilement dans les cellules vivantes, ce qui permet des applications intracellulaires, telles que la découverte d’interactions protéiques ou la bioimagerie. Le formaldéhyde produit des liaisons transversales réversibles avec les protéines et les acides nucléiques en couplant les amines primaires voisines. Les réticules peuvent être inversés simplement en chauffant l’échantillon.
Points clés :
  • Pure et stable - préparée directement à partir de paraformaldéhyde granulaire pur et scellée dans des ampoules sous atmosphère inerte, garantissant qu’il est exempt de méthanol et résistant à l’oxydation
  • Polyvalent - utilisation pour la recherche d’interactions protéine-protéine et protéine-acide nucléique, la bioimagerie et la cytométrie en flux
  • Conditionnement d’aliquote - choisir des ampoules de 1 ml ou 10 ml adaptées aux applications à faible et à haut volume, allant de la fixation cellulaire ciblée par la culture à la réticulation des protéines dans les cellules
  • Concentration initiale pratique - la solution de formaldéhyde à 16 % (p/v) simplifie la dilution à la concentration de travail requise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formaldéhyde
Quantité 10 x 10 ml
Forme physique Liquide
Gamme de produits Pierce
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 16% Formaldehyde Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde