Learn More
Thermo Scientific™ MM(PEG)24 Methyl-PEG-Maleimide Reagent
Code produit 11831325 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11831325 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11831325 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    598.00€
    448.65€ / 100mg
    Économisez 149.35€
    24% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pegyl sulfhydryles (groupes -SH) sur des protéines (résidus de cystéine) ou des surfaces de dosage à l’aide de MS(PEG) ; sulfhydryl-réactif (maléimide), composés PEG (12 et 24 unités EG).
Les MM(PEG)12 Thermo Scientific™ Pierce sont des composés du polyéthylèneglycol se terminant par du méthyle (3 x 12 unités PEG) activés par un groupe maléimide pour la pegylation covalente des sulfhydryles sur des protéines (par exemple, des cystéines) ou des surfaces de dosage.
MM(PEG)n est l’abréviation d’un ensemble de composés ayant des espaceurs de polyéthylèneglycol (PEG) avec des groupes méthyle (—CH3) et maléimide réactifs aux sulfhydryles à des extrémités opposées. Les molécules non ramifiées, hydrophiles et de longueur discrète ont la forme méthyle-PEGn-maléimide, où le sous-indice “n” indique 12 ou 24 unités d’éthylène glycol. Le maléimide est spontanément réactif avec les groupes sulfhydryles (—SH), ce qui permet une PEGylation efficace des protéines, des peptides et d’autres molécules contenant de la cystéine ou du thiol.
Points clés :
  • Activé par maléimide pour une PEGylation efficace des groupes sulfhydryles à un pH de 6,5 à 7,5 ; la réaction du groupe maléimide entraîne la formation de liaisons thioéther stables et irréversibles
  • Réactifs de PEGylation entièrement caractérisés avec des longueurs de chaîne PEG définies ; molécules de poids moléculaire discret pour la cohérence des performances dans les applications de modification des protéines
  • Fourni sous forme de 12 ou 24 unités d’éthylène glycol permettant d’optimiser les procédures de modification pour une application spécifique tout en conservant tous les avantages associés à la PEGylation des protéines
  • L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
  • Des instructions faciles à suivre augmentent la probabilité d’un résultat probant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Thiol
Description MM(PEG)24 Pierce
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Type d’étiquette Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloquants
Groupement de réactifs Maléimide
Entretoise 24 unités d’éthylène glycol
Forme Poudre
Quantité 100 mg
Solubilité Eau
Type de produit Réactif au maléimide