Description
Le MT(PEG)4 Thermo Scientific™ Pierce, ou méthyl-PEG4-thiol, est un composé à terminaison méthyle et sulfhydryle qui contient un espaceur en polyéthylène glycol (PEG) à 4 unités et qui est utilisé pour modifier des surfaces telles que les points quantiques, les monocouches et les particules magnétiques.
Points clés :
Liaison métallique : le thiol monodentate terminal réagit spontanément avec les surfaces dorées par liaison dative
Méthyle : le groupe méthyle terminal est non-réactif, la fonction primaire de ce composé étant de recouvrir le point quantique et d’autres surfaces pour réduire les liaisons non spécifiques dans les dosages
Polyéthylène glycol : les groupes PEG sont souples, non immunogènes, hydrophiles et réduisent significativement la liaison non spécifique des surfaces pour les méthodes protéiques
Bras espaceur : le bras espaceur PEG à quatre unités rend le composé long de presque 16 angströms
Spécifications :
- Autre nom : Méthyl-PEG4-Thiol
- Nom chimique : 2,5,8,11-tétraoxatridécane-13-thiol
- Formule chimique : C9H20O4S
- Poids moléculaire : 224,32
- Bras espaceur : 15,8 angströms
- Forme : liquide transparent incolore à légèrement jaune
- Solubilité : dissoudre dans du DMSO ou du DMF pour l’utiliser
Spécification
Spécification
| Réactivité chimique | Surface métallique |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à -20°C à l’abri de l’humidité. Produits expédiés à température ambiante. |
| Type d’étiquette | Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloquants |
| Groupement de réactifs | Acide carboxylique, thiol |
| Entretoise | 4 unités d’éthylène glycol |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 100 mg |
| Solubilité | DMF ou DMSO |
| Type de produit | Composé de thiol |