Learn More
Thermo Scientific™ Réactif C (MC) Micro BCA™
Code produit 10753505 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 mL
Conditionnement:
12mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10753505 12 mL 12mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10753505 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23234
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Version de 3 composants spéciale de nos réactifs BCA appréciés pour mesurer la concentration protéique totale des solutions protéiques diluées (0,5 à 20 microgrammes / ml).
Le dosage protéique Micro BCA Thermo Scientific™ Pierce utilise une forme concentrée de réactifs BCA pour mesurer avec précision les solutions de protéines diluées (0,5 à 20 μg / ml).
Informations complémentaires et commande en ligne
Le kit de dosage protéique Micro BCA est une version spécialisée du dosage protéique BCA Pierce populaire permettant de déterminer la concentration en protéines d’échantillons dilués. Le fait de mélanger ensemble les trois réactifs Micro BCA donne une solution de travail qui est suffisamment concentrée pour la mesure des protéines lorsqu’elle est mélangée avec un volume équivalent d’échantillon. Il en résulte un dosage permettant la mesure précise des solutions de protéines de 0,5 à 20 μg/ml. Le dosage est exceptionnellement linéaire et il affiche de très faibles niveaux de variabilité de protéine à protéine.
Points clés :
  • Sensible : détection précise pouvant aller jusqu’à 0,5 μg / ml (2 μg / ml en format microplaque)
  • Linéarité élevée : la plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 0,5 et 20 μg/ml
  • Colorimétrique : mesures effectuées à l’aide d’un spectrophotomètre standard ou d’un lecteur de plaques (562 nm)
  • Compatible : non affecté par les concentrations typiques de la plupart des détergents ioniques et non ioniques
  • Pratique : protocoles de microplaques et de cuves fournis avec des instructions
  • Stable : kit stable à température ambiante ; réactif de travail préparé stable pendant 24 heures
Comprend :
Trois réactifs Micro BCA (MA, MB, MC) et 10 ampoules d’albumine standard (2 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante. Produit expédié à température ambiante.
Description Réactif C Micro BCA Pierce (MC)
Doser Dosage BCA
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Micro BCA, Pierce
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
Suffisant pour 3 200 dosages sur microplaques
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Quantité 12 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Micro BCA Reagent C (MC)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5)