Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes à centrifuger Pierce™, 2,0 ml
Code produit 10455715 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
72 tubes
Conditionnement:
72 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10455715 72 tubes 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10455715 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 69720
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Exécutez des méthodes d’affinité à petite échelle, telles que des dosages d’immunoprécipitation avec billes d’agarose, à l’aide de ces colonnes et coupelles de centrifugation vides (5 à 500 μl).
Les colonnes et coupelles de microcentrifugation Thermo Scientific™ Pierce sont des outils pratiques pour la manipulation de petits volumes de supports d'affinité pour la purification de protéines.
Informations complémentaires et commande en ligne
Ces coupelles et colonnes de centrifugation pour microcentrifugeuse sont des outils pratiques pour la manipulation de petits volumes de supports d’affinité (5 à 500 μl) pour les dosages de purification par immunoprécipitation (IP) et co-précipitation. Cinq styles de colonnes en PP et des tubes de prélèvement correspondants offrent une variété d’options pour répondre à certains types de besoins expérimentaux. Ajoutez la résine d’affinité et l’échantillon à l’une des colonnes et utilisez une microcentrifugeuse pour éliminer efficacement les contaminants et éluer votre échantillon purifié sans perdre de résine au cours du processus. Les colonnes de centrifugation vous permettent de purifier par affinité davantage de protéines en moins de temps.
Points clés :
  • Le lavage efficace des échantillons se traduit par une réduction des lavages nécessaires pour éliminer les protéines contaminantes
  • L’élution efficace des échantillons entraîne une meilleure récupération des produits de l’immunoprécipitation et de dosage
  • Les godets de filtration et les colonnes éliminent la contamination des échantillons élués avec de la résine d’affinité
  • Les godets de filtration et les colonnes éliminent le besoin de décanter le surnageant issu de débris ou de résine de pelletisation
  • Les protocoles de centrifugation réduisent considérablement le temps nécessaire aux protocoles d’affinité à petite échelle
  • La structure de la colonne en PP à faible liaison protéique minimise les liaisons non spécifiques
Coupelles de centrifugation - filtre en papier avec tubes de prélèvement (réf. 69700) :
  • Volume de colonne : 600 μlitres
  • Volume de résine : 20 à 300 μl
  • Type de filtre : papier, pores de 10 μm
  • Type de bouchon : le bouchon du tube de prélèvement s’adapte sur la coupelle de centrifugation insérée
Coupelles de centrifugation : filtre en acétate de cellulose avec tubes de prélèvement (réf. 69702) :
  • Volume de colonne : 800 μl
  • Volume de résine : 20 à 400 μl
  • Type de filtre : acétate de cellulose, pores de 0,45 μm
  • Type de bouchon : le bouchon du tube de prélèvement s’adapte sur la coupelle de centrifugation insérée
  • Colonnes de centrifugation avec bouchon à vis Luer-Lok
Colonnes de centrifugation - bouchon à vis (réf. 69705) :
  • Volume de colonne : 900 μlitres
  • Volume de résine : 20 à 400 μl
  • Type de filtre : filtre en PE, pores de 10 μm ; petits et grands frittés en option pour différentes tailles d’échantillons
  • Type de bouchon : bouchons vissés avec joint torique ; Bondes de fond à enfoncer
  • Les adaptateurs Luer-Lok permettent une utilisation avec les kits à seringues
Colonnes de centrifugation - bouchon à clipser avec tubes de prélèvement (réf. 69725) :
  • Volume de colonne : 1000 μlitres
  • Volume de résine : 20 à 500 μl
  • Type de filtre : filtre en PE, pores de 30 μm (20 à 50 μm)
  • Type de bouchon : bouchon à clipser sur la colonne (pas de bouchon sur le tube de prélèvement) ; Bondes de fond à enfoncer
Colonnes de microcentrifugation (réf. 89879) :
  • Volume de colonne : 400 μlitres
  • Volume de résine : 5 à 100 μl
  • Type de filtre : filtre en PE, pores de 30 μm (20 à 50 μm)
  • Type de bouchon : bouchons vissés avec joint torique ; Bondes de fond à enfoncer
Microtubes à centrifuger (réf. 69715) :
  • capacité de 2 ml
  • Fond en forme de nez de dauphin avec bouchon à clipser fixé
  • Inclus et compatible avec la réf. 69700
Microtubes à centrifuger (réf. 69720) :
  • capacité de 2 ml
  • Fond conique court avec bouchon à clipser fixé
  • Inclus et compatible avec la réf. 69702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tubes à microcentrifuger Pierce pour la référence N° 69702
Gamme de produits Pierce
Quantité 72 tubes
Type Microtube à centrifuger
Format Microcentrifugeuse
Capacité (métrique) 2 mL