Learn More
Thermo Scientific™ Solution de nucléase micrococcale (≥ 100 U/μl)
Code produit 11835135 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 µl
Conditionnement:
150µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11835135 150 µl 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11835135 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88216
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La nucléase micrococcale est appropriée pour éliminer les acides nucléiques des lysats cellulaires, libérer les protéines liées à la chromatine et cisailler la chromatine à des fins d’utilisation dans des expériences d’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).
La nucléase micrococcale Thermo Scientific™ (MNase) est appropriée pour éliminer les acides nucléiques des lysats cellulaires, libérer les protéines liées à la chromatine et cisailler la chromatine à des fins d’utilisation dans des expériences d’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).
Cette nucléase micrococcale est une forme liquide et stable de l’enzyme dérivée du Staphylococcus aureus. La nucléase micrococcale (MNase) exhibe des activités exo- et endo 5'-phosphodiestérase contre l’ADN et l’ARN. Cette enzyme digère les acides nucléiques double brin, simple brin, circulaires et linéaires. L'activité la plus élevée est observée avec des substrats d'acide nucléique simple brin, avec une préférence pour les régions riches en AT ou AU. L’activité enzymatique, observée à un pH 7 à 10, dépend strictement du calcium pour la digestion des substrats d’ARN et d’ADN. La nucléase micrococcale est appropriée pour éliminer les acides nucléiques des lysats cellulaires, libérer les protéines liées à la chromatine et cisailler la chromatine à des fins d’utilisation dans des expériences d’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).
Points clés :
  • Digère les acides nucléiques (ADN et ARN)
  • Efficace pour les acides nucléiques double brin, simple brin, circulaires et linéaires
  • Active dans des conditions de tampon neutres à alcalines contenant des ions calcium divalents
  • Fournie en ≥ 100 unités / μl dans 10 mM de Tris-HCl pH 7,5, 50 mM de NaCl, 1 mM d’EDTA, glycérol à 50 %
Compatibilité :
Kit de fractionnement subcellulaire Thermo Scientific (N° Réf. 78840) ; Kit ChIP Pierce Thermo Scientific (N° Réf. 26156)
Recommandé dans les cas suivants :
Cisaillement enzymatique de l’ADN pour les analyses d’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) ; Élimination des acides nucléiques génomiques ou des organites indésirables dans les lysats cellulaires ; Dégradation des acides nucléiques lors des procédures de fractionnement subcellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de nucléase micrococcale
Contenu et stockage Dès réception, conserver à -20°C.Le produit est expédié avec de la glace sèche.
Forme Liquide
Type de réactif Enzyme pour lyse cellulaire
Quantité 150 µl