Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Microdialysis Plates
Code produit 17334473 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
20 kDa
3,5 kDa
Sans objet
Capacité (métrique):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
2,2 ml
Type de produit:
Plaque à puits profonds, 96 puits
Plaque de microdialyse, 48 puits
Plaque de microdialyse, 96 puits
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
12 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Capacité (métrique) Type de produit Conditionnement
17334473 3,5 kDa 1 ml Plaque de microdialyse, 48 puits 1 pièce
11804564 10 kDa 0,1 ml Plaque de microdialyse, 96 puits 12 pièces
11502731 Sans objet 2,2 ml Plaque à puits profonds, 96 puits 1 pièce
12321983 3,5 kDa 0,1 ml Plaque de microdialyse, 96 puits 1 kit
17616415 2 kDa 0,1 ml Plaque de microdialyse, 96 puits 1 pièce
17626415 2 kDa 0,3 ml Plaque de microdialyse, 96 puits 1 pièce
17636415 2 kDa 1 ml Plaque de microdialyse, 48 puits 1 pièce
17324473 3,5 kDa 0,3 ml Plaque de microdialyse, 96 puits 1 pièce
17344473 10 kDa 0,3 ml Plaque de microdialyse, 96 puits 1 pièce
17332240 10 kDa 1 ml Plaque de microdialyse, 48 puits 1 pièce
17646415 20 kDa 0,1 ml Plaque de microdialyse, 96 puits 1 pièce
17656415 20 kDa 0,3 ml Plaque de microdialyse, 96 puits 1 pièce
17666415 20 kDa 1 ml Plaque de microdialyse, 48 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17334473 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A50468
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Traitez simultanément de 1 à 96 échantillons avec des volumes entre 10 et 100 μl grâce à ce système de dialyse rapide, pratique, compatible avec l’automatisation et jetable.
Les plaques de microdialyse Pierce à 48 et 96 puits, avec un seuil de rétention des molécules de 2 000, 3 500, 10 000 et 20 000 sont des microplaques compatibles avec l’automatisation et dotées de dispositifs permettant la dialyse rapide de 1 à 96 échantillons avec des volumes de 10 à 1 000 μl. Grâce à la plaque de microdialyse Pierce, la dialyse des échantillons peut être réalisée efficacement dans une plaque DeepWell standard à 96 puits profonds avec une quantité minimale de tampon, tout en assurant une élimination de > 95 % des petites molécules. La plaque est compatible avec les équipements de laboratoire standard de 96 puits et les systèmes automatisés de manipulation des liquides, ce qui en fait une option idéale pour les applications à haut débit.
Chaque échantillon traité avec la plaque de microdialyse Pierce est dialysé à l’intérieur d’un seul dispositif de dialyse amovible composé de deux membranes en cellulose régénérée espacées de ∼2 mm. La courte distance de diffusion et la grande surface facilitent la dialyse rapide, grâce à l’élimination des sels et des petites molécules, souvent effectuée en 2 à 4 heures. La récupération des échantillons est effectuée à l’aide de micropipettes de laboratoire standard. Les joints de plaque sont en polypropylène de haute qualité et contribuent à protéger les échantillons contre la contamination et l’évaporation, en particulier pendant le stockage à long terme.
Caractéristiques de la plaque de microdialyse Pierce :
• Rendement élevé : récupération de protéines supérieure à 90 %
• Rapidité : la dialyse est généralement effectuée en 2 à 4 heures
• Facile à utiliser : le chargement et la récupération des échantillons peuvent être effectués à l’aide d’un cône de pipette standard
• Flexible : bandelettes de 8 dispositifs amovibles, évolutives de 1 à 96 échantillons
• Compatible avec l’automatisation : le format de la plaque est conforme à la norme SBS Microplate
Chaque plaque de microdialyse Pierce à 48 et 96 puits est préchargée avec douze barrettes de dispositif de dialyse à 8 puits. Chaque barrette de dispositif de dialyse peut être retirée de la plaque et séparée en dispositifs de microdialyse individuels, ce qui permet d’utiliser uniquement le nombre de dispositifs nécessaires et d’éliminer les déchets. La chambre d’échantillonnage à l’intérieur de chaque dispositif de microdialyse est formée de deux membranes en cellulose régénérée à faible liaison qui sont classées pour retenir les protéines et les autres macromolécules > 2 000 daltons, tout en permettant l’élimination des sels tampons et des contaminants
Applications :
• Dessalage des protéines et de l’ADN / échange de tampon
• Élimination des colorants après marquage des protéines
• Activité / tests de liaison des enzymes
• Études de liaison des médicaments (voir également les dispositifs de dialyse à équilibre rapide, “RED”)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plaque de microdialyse, 48 puits
MWCO 3,5 kDa
Membrane Membrane en cellulose, dialyse
Format Plaque 48 puits
Capacité (métrique) 1 ml
Cible de purification Échange de tampons
Volume d’échantillon (métrique) 1 mL
Suffisant pour Dialyse de 1 à 48 échantillons, 150 à 1000 μl chacun
Quantité Ensemble de 1 plaque
Contenu et stockage Produit expédié à température ambiante. À la réception, conserver à température ambiante.