Description
Les plaques de microdialyse Pierce à 48 et 96 puits, avec un seuil de rétention des molécules de 2 000, 3 500, 10 000 et 20 000 sont des microplaques compatibles avec l’automatisation et dotées de dispositifs permettant la dialyse rapide de 1 à 96 échantillons avec des volumes de 10 à 1 000 μl. Grâce à la plaque de microdialyse Pierce, la dialyse des échantillons peut être réalisée efficacement dans une plaque DeepWell standard à 96 puits profonds avec une quantité minimale de tampon, tout en assurant une élimination de > 95 % des petites molécules. La plaque est compatible avec les équipements de laboratoire standard de 96 puits et les systèmes automatisés de manipulation des liquides, ce qui en fait une option idéale pour les applications à haut débit.
Caractéristiques de la plaque de microdialyse Pierce :
• Rendement élevé : récupération de protéines supérieure à 90 %
• Rapidité : la dialyse est généralement effectuée en 2 à 4 heures
• Facile à utiliser : le chargement et la récupération des échantillons peuvent être effectués à l’aide d’un cône de pipette standard
• Flexible : bandelettes de 8 dispositifs amovibles, évolutives de 1 à 96 échantillons
• Compatible avec l’automatisation : le format de la plaque est conforme à la norme SBS Microplate
Chaque plaque de microdialyse Pierce à 48 et 96 puits est préchargée avec douze barrettes de dispositif de dialyse à 8 puits. Chaque barrette de dispositif de dialyse peut être retirée de la plaque et séparée en dispositifs de microdialyse individuels, ce qui permet d’utiliser uniquement le nombre de dispositifs nécessaires et d’éliminer les déchets. La chambre d’échantillonnage à l’intérieur de chaque dispositif de microdialyse est formée de deux membranes en cellulose régénérée à faible liaison qui sont classées pour retenir les protéines et les autres macromolécules > 2 000 daltons, tout en permettant l’élimination des sels tampons et des contaminants
Applications :
• Dessalage des protéines et de l’ADN / échange de tampon
• Élimination des colorants après marquage des protéines
• Activité / tests de liaison des enzymes
• Études de liaison des médicaments (voir également les dispositifs de dialyse à équilibre rapide, “RED”)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plaque de microdialyse, 96 puits |
| MWCO | 20 kDa |
| Membrane | Membrane en cellulose, dialyse |
| Format | Plaque 96 puits |
| Capacité (métrique) | 0,3 ml |
| Cible de purification | Échange de tampons |
| Volume d’échantillon (métrique) | 0.3 mL |
| Suffisant pour | Dialyse de 1 à 96 échantillons, 50 à 300 µl |
| Quantité | Ensemble de 1 plaque |
| Contenu et stockage | Produit expédié à température ambiante. À la réception, conserver à température ambiante. |