Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Midi Gel Power Staining Kit
Code produit 15349124 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit 1 : 30 coussins, 15 gels
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15349124 Kit 1 : 30 coussins, 15 gels 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15349124 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22839
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une coloration au Coomassie rapide des gels de protéines grâce aux kits de coloration électrique Thermo Scientific™ Pierce™, optimisés pour fonctionner exclusivement avec la cassette de coloration électrique Pierce et la station électrique Pierce.
The Thermo Scientific™ Pierce Power Staining kits are designed for fast Coomassie dye staining of protein gels. The Pierce Midi Gel Power Staining Kit enables rapid Coomassie dye staining of proteins in midi-size polyacrylamide gels and the removal of unbound stain from the gel matrix.
  • High performance—performance is equivalent to, or better than, traditional Coomassie dye staining techniques
  • Fast—optimized ionic solutions enable rapid Coomassie dye staining of protein and gel destaining.
  • Compatible—verified to work with commonly used precast and homemade SDS-PAGE gels
Traditional Coomassie dye staining techniques require staining for one hour to overnight and prolonged destaining for desired results. When used together, the Pierce Power stain solution, destain solution, and gel pads enable efficient staining and destaining in minutes with results equivalent to, or better than, traditional Coomassie dye staining techniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Remarque :Le kit contient suffisamment de réactifs pour colorer 15 gels de taille moyenne de 30 ml chacun.
Contenu :
Mini tampons de gel de coloration, 2 boîtes de 15 (8 feuilles/tampon)
Solution de coloration Pierce, 480 ml
Solution de décoloration de 480 ml
Description Kit de coloration de gel midi, 15 gels, coloration au Coomassie, application d’électrophorèse sur gel de protéines, méthode de détection colorimétrique, détection de gel interne, le kit contient suffisamment de réactifs pour colorer 15 gels de taille Midi à 30 ml chacun
Emplacement de détection Détection sur gel
Méthode de détection Colorimétrique
Marqueur ou colorant Coomassie
Formule Solutions de coloration et de décoloration de gel exclusives
Quantité Kit 1 : 30 coussins, 15 gels
Suffisant pour 15 gels de taille midi à 30 ml chacun
Molécule cible Protéine
Gamme de produits Pierce
Type de produit Coloration rapide sur gel des protéines