Learn More
Thermo Scientific™ Kit de coloration Pierce™ Mini Gel Power
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
The Thermo Scientific™ Pierce Power Staining kits are designed for fast Coomassie dye staining of protein gels. The Pierce Mini Gel Power Staining Kit enables rapid Coomassie dye staining of proteins mini-size polyacrylamide gels and the removal of unbound stain from the gel matrix. Two mini gels having the same formulation can be accommodated and stained simultaneous in the same power stain cassette.
- High performance—performance is equivalent to, or better than, traditional Coomassie dye staining techniques
- Fast—optimized ionic solutions enable rapid Coomassie dye staining of protein and gel destaining.
- Compatible—verified to work with commonly used precast and homemade SDS-PAGE gels
Traditional Coomassie dye staining techniques require staining for one hour to overnight and prolonged destaining for desired results. When used together, the Pierce Power stain solution, destain solution, and gel pads enable efficient staining and destaining in minutes with results equivalent to, or better than, traditional Coomassie dye staining techniques.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Remarque : le kit contient suffisamment de réactifs pour colorer 30 gels de petite taille de 15 ml chacun. Contenu : Mini tampons de gel de coloration, 2 boîtes, 30/boîte (8 feuilles/tampon) Solution de coloration électrique Pierce, 480 ml Solution de décoloration, 480 ml |
| Description | Kit de coloration électrique mini-gel, 30 gels, coloration au Coomassie, application d’électrophorèse sur gel de protéines, méthode de détection colorimétrique, détection directe sur gel, Le kit contient suffisamment de réactifs pour colorer 30 gels de taille mini à 15 ml chacun |
| Emplacement de détection | Détection sur gel |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Marqueur ou colorant | Coomassie |
| Formule | Solutions de coloration et de décoloration de gel exclusives |
| Quantité | Kit 1 : 60 coussins, 30 gels |
| Suffisant pour | 30 gels de taille mini à 15 ml chacun |
| Molécule cible | Protéine |
| Gamme de produits | Pierce |
| Afficher plus |