Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’isolement de mitochondries pour cellules en culture
Code produit 10579663 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
115 mL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10579663 115 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10579663 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00€
    359.65€ / 1 kits
    Économisez 40.35€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Isolez des mitochondries intactes à partir d’échantillons de cultures de cellules de mammifères en environ 40 minutes avec ce kit de fractionnement polyvalent, utilisant une microcentrifugeuse de paillasse.
Le kit d’isolement des mitochondries pour cultures de cellules Thermo Scientific™ offre une méthode polyvalente, en tube de microcentrifugeuse, pour fractionner les mitochondries intactes à partir d’échantillons de cultures de cellules de mammifères, le tout en environ 40 minutes.
En règle générale, l’isolement des mitochondries est un procédé laborieux qui exige le traitement d’un échantillon unique par homogénéisation Dounce. Le kit d’isolement de la mitochondrie utilise un réactif non mécanique, qui permet le traitement simultané de plusieurs (six) échantillons de cellules mises en culture en 40 minutes environ. Les culots de cellules de mammifères mises en culture sont lysés délicatement avec une formulation exclusive, qui se solde par un rendement maximal des mitochondries avec une intégrité à peine compromise. Les instructions sur le produit décrivent comment optimiser la pureté par rapport au rendement. Le kit offre également une procédure optimisée d’homogénéisation Dounce, qui se solde par une récupération des mitochondries deux fois plus importante par rapport au recours du réactif. Les deux méthodes reposent sur la centrifugation différentielle pour séparer les fractions mitochondriales et cytosoliques avec une microcentrifugeuse de paillasse. Elles durent environ 40 minutes (récolte cellulaire postérieure). Une fois isolées, les mitochondries peuvent être utilisées dans les applications en aval, comme l’apoptose, la transduction de signal et les études métaboliques. Elles soutiennent aussi les efforts déployés en protéomique mitochondriale.
Points clés :
  • Rapide :permet d’isoler des mitochondries intactes à partir de 2 × 107 cellules en environ 40 minutes (après récolte des cellules)
  • Flexible : permet de traiter plusieurs échantillons en même temps avec la méthode à base de réactifs, ou d’obtenir le rendement le plus élevé possible avec la méthode par homogénéisation de Dounce
  • Optimisable : les consignes fournies permettent d’optimiser la pureté par rapport au rendement avec la méthode à base de réactifs
  • Adapté aux applications de paillasse : l’isolement est réalisé dans un tube à microcentrifugeuse
  • Compatible : les mitochondries isolées peuvent être lysées avec un détergent ou traitées pour presque toutes les applications en aval, y compris l’électrophorèse 2D
Comprend :
Trois solutions tampons et de détergent pour un volume total d’approximativement 115 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit d’isolement de mitochondries
Contenu et stockage Dès réception, conserver le kit à 4°C.Le produit est expédié à température ambiante.
Forme Liquide
Type de réactif Isolement des organites, fractionnement subcellulaire
Suffisant pour 50 isolements
Quantité 115 mL