Learn More
Thermo Scientific™ Mitochondria Isolation Kit for Tissue
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Isolez les mitochondries intactes des échantillons de tissus mous et durs en environ une heure grâce au kit d’isolement des mitochondries pour les tissus Thermo Scientific™.
Points clés :
Rapide et pratique : permet d’isoler des mitochondries intactes en moins de 60 minutes
Polyvalent : offre deux méthodes d’isolement à partir d’échantillons de tissus mous et solides
Format multi-échantillons : l’approche basée sur des réactifs permet de traiter plusieurs échantillons en même temps
Méthode alternative optionnelle : inclus des réactifs et un protocole pour une procédure d’homogénéisation de Dounce traditionnelle nécessitant moins de passes
Compatible avec les instruments de paillasse : les deux procédures sont exécutées à l’aide d’un tube à microcentrifugeuse
Comprend :
Réactifs d’isolement de mitochondries A, B et C ; albumine sérique bovine et pack de tampon phosphate salin
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’isolement de mitochondries |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver le kit à 4°C.Le produit est expédié à température ambiante. |
| Forme | Liquide |
| Type de réactif | Isolement des organites, fractionnement subcellulaire |
| Suffisant pour | 50 isolements |
| Quantité | 115 mL |
Sécurité et traitement
- Mitochondria Isolation Kit for Tissue
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride