Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ MMTS (methyl methanethiosulfonate)
Code produit 11871335 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
Conditionnement:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11871335 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11871335 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23011
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Méthanéthiosulfonate de méthyle (CAS 2949-92-0) ; bloque les cystéines (groupes sulfhydryles) de façon réversible pour faciliter l’étude de l’activation enzymatique et des fonctions protéiques.
Le MMTS Thermo Scientific™ Pierce est le méthanéthiosulfonate de méthyle, un petit composé qui permet de bloquer de façon réversible les cystéines et les autres groupes sulfhydryles afin de faciliter l’étude de l’activation enzymatique et d’autres fonctions protéiques.
Points clés :
  • Convertit les groupes -SH en -S-S-CH3
  • Liquide avec une densité de 1,337 (10 M, ∽150 μl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Thiol
Contenu et stockage À la réception, conserver à 4°C.
Marqueur ou colorant Groupe non réactif
Type d’étiquette Blocage des groupes
Gamme de produits Pierce
Groupement de réactifs Thiol
Forme Liquide
Quantité 200 mg
Type de produit Méthanéthiosulfonate de méthyle
compliance-icons
Identifiant produit
  • MMTS (methyl methanethiosulfonate)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonothioicacid