Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage de protéines modifiées Lowry Pierce™
Code produit 10677904 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
530 mL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10677904 530 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10677904 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23240
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Réactif transparent à violet (A750 nm), 2 composants, à base de phénol Folin et de cuivre utilisé pour mesurer la concentration protéique totale par rapport à la norme protéique.
Le dosage protéique modifié Lowry Thermo Scientific™ Pierce est une méthode classique et bien caractérisée basée sur le cuivre pour mesurer la concentration en protéines.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le kit d’analyse des protéines de Lowry modifié combine une formulation stabilisée des réactifs de Lowry d’origine et du réactif de phénol Folin-Ciocalteu essentiel dans un kit complet pour déterminer avec précision la concentration des protéines dans divers types d’échantillons. Bien que les nouvelles méthodes de dosage protéique offrent une plus grande vitesse et plus de commodité, la méthode Lowry reste une option appréciée, précise et utile pour de nombreuses applications.
Points clés :
  • Méthode appréciée : largement citée dans la littérature de recherche sur les protéines
  • Colorimétrique : mesurez à l’aide d’un spectrophotomètre étalon ou d’un lecteur de plaques (750 nm)
  • Stable : utilise un réactif au sulfate de cuivre-tartrate modifié qui est stable à température ambiante
  • Grande plage : présente une bonne linéarité dans la plage de 1 à 1 500 μg / ml (testée avec la protéine BSA)
  • Pratique : protocoles de microplaques et de cuves fournis avec des instructions
Comprend :
Réactif de dosage protéique Lowry modifié, réactif de phénol Folin-Ciocalteu (2N) et ampoules d’étalon d’albumine (2 mg / ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 480 dosages en tube ou 2 400 dosages en microplaque
• Réactif de dosage protéique Lowry modifié, 480 ml
• Réactif de phénol Folin-Ciocalteu 2N, 50 ml,
• Ampoules d’étalon d’albumine, 2 mg / ml, 10 x 1 ml
Stocker à 4°C.
Doser Dosage Lowry
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
Suffisant pour 480 dosages en tube ou 2400 dosages sur microplaques
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Quantité 530 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Modified Lowry Protein Assay Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, Sulfuric acid copper (2+) salt (1:1), hydrate(1:5), lithium sulphate, phosphoric a