Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Monomeric Avidin Agarose
Code produit 10638464 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
Conditionnement:
10mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10638464 5 ml 5mL
11866744 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10638464 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20228
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Liez de façon réversible les protéines biotinylées et d’autres ligands avec des monomères d’avidine fixés de façon covalente comme sous-unités individuelles sur des résines perlées.
Les résines d’avidine monomères Pierce et le kit Thermo Scientific™ permettent une liaison douce et réversible et la purification de protéines biotinylées.
Le kit et les résines d’avidine monomérique Pierce sont uniques parmi les supports de liaison à la biotine car ils permettent la purification par affinité non dénaturante de molécules biotinylées. La protéine d’avidine monomérique immobilisée lie la biotine avec une haute spécificité et une affinité modérée, permettant ainsi d’éliminer les molécules non biotine puis d’éluer de façon compétitive les molécules marquées à la biotine liées à l’aide de 2 mM de biotine dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS). Cette technique fournit les conditions d’élution les plus douces pour la purification des protéines biotinylées et évite la contamination et d’autres problèmes associés aux méthodes traditionnelles basées sur l’avidine et la streptavidine. La colonne d’avidine monomérique peut alors être régénérée en utilisant 0,1 m de glycine pour dégarnir la colonne de la biotine liée résiduelle sans perdre la capacité de lier un autre échantillon biotinylé.
Avec de l’avidine ou de la streptavidine typique, l’affinité de liaison à la biotine (Kd = 10-15M) est si grande que la purification avec ces milieux traditionnels nécessite des conditions de dénaturation pour l’élution, telles que 8 M de guanidine·HCl à pH 1,5 ou l’ébullition dans un tampon de chargement d’échantillons SDS-PAGE réducteur. En plus de leurs effets néfastes sur la protéine biotinylée d’intérêt, ces conditions d’élution sévères amènent en général des protéines étrangères (c.-à-d. les sous-unités avidine ou streptavidine) à se détacher de la résine et à produire une co-élution avec le produit de purification souhaité. En revanche, lorsque l’avidine est couplée à une résine (par exemple, les billes d’agarose réticulé ou la résine UltraLink) comme sous-unité monomère, sa spécificité pour la biotine est préservée mais son affinité de liaison à la biotine diminue jusqu’à un niveau (Kd = 10-8 M) qui favorise une élution ultérieure.
Points clés :
  • Non dénaturant : purifie les produits biotinylés dans des conditions d’élution douces (2 mM de biotine libre)
  • Réutilisable : l’agarose d’avidine monomérique peut être régénérée et réutilisée au moins 10 fois, avec seulement une perte marginale de capacité de liaison à la biotine (diminution d’environ 2,5 % par régénération)
  • Spécifique : conserve la spécificité de liaison à la biotine et la faible liaison non spécifique de l’avidine native
  • Flexible : liaison d’échantillons dans divers tampons physiologiques et élution soit avec 0,1 M de glycine soit par compétition avec 2 mm de biotine
  • Bonne capacité de liaison : supérieure à 1,2 mg de BSA biotinylé/ml de résine
  • Pratique : achetez séparément des résines agarose ou UltraLink™ ou un kit de purification complet avec colonne et tampons préconditionnés
Caractéristiques :
  • Les résines et le kit d’agarose sont basés sur des microbilles d’agarose réticulé à 4 %
  • La résine UltraLink est un support acrylamide (Biosupport UltraLink)
Comprend :
Le kit contient une colonne préconditionnée d’agarose avidine monomérique et de tampons de liaison et d’élution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, conserver à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Gamme de produits Pierce
Quantité 5 ml
Cible Molécule marquée à la biotine
Type Agarose
Phase stationnaire Avidine
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
Capacité de liaison ≥1,2 mg de liaison de BSA biotinylée par ml de résine