Description
Les résines d’avidine monomères Pierce et le kit Thermo Scientific™ permettent une liaison douce et réversible et la purification de protéines biotinylées.
Avec de l’avidine ou de la streptavidine typique, l’affinité de liaison à la biotine (Kd = 10-15M) est si grande que la purification avec ces milieux traditionnels nécessite des conditions de dénaturation pour l’élution, telles que 8 M de guanidine·HCl à pH 1,5 ou l’ébullition dans un tampon de chargement d’échantillons SDS-PAGE réducteur. En plus de leurs effets néfastes sur la protéine biotinylée d’intérêt, ces conditions d’élution sévères amènent en général des protéines étrangères (c.-à-d. les sous-unités avidine ou streptavidine) à se détacher de la résine et à produire une co-élution avec le produit de purification souhaité. En revanche, lorsque l’avidine est couplée à une résine (par exemple, les billes d’agarose réticulé ou la résine UltraLink) comme sous-unité monomère, sa spécificité pour la biotine est préservée mais son affinité de liaison à la biotine diminue jusqu’à un niveau (Kd = 10-8 M) qui favorise une élution ultérieure.
Points clés :
Non dénaturant : purifie les produits biotinylés dans des conditions d’élution douces (2 mM de biotine libre)
Réutilisable : l’agarose d’avidine monomérique peut être régénérée et réutilisée au moins 10 fois, avec seulement une perte marginale de capacité de liaison à la biotine (diminution d’environ 2,5 % par régénération)
Spécifique : conserve la spécificité de liaison à la biotine et la faible liaison non spécifique de l’avidine native
Flexible : liaison d’échantillons dans divers tampons physiologiques et élution soit avec 0,1 M de glycine soit par compétition avec 2 mm de biotine
Bonne capacité de liaison : supérieure à 1,2 mg de BSA biotinylé/ml de résine
Pratique : achetez séparément des résines agarose ou UltraLink™ ou un kit de purification complet avec colonne et tampons préconditionnés
Caractéristiques :
- Les résines et le kit d’agarose sont basés sur des microbilles d’agarose réticulé à 4 %
- La résine UltraLink est un support acrylamide (Biosupport UltraLink)
Comprend :
Le kit contient une colonne préconditionnée d’agarose avidine monomérique et de tampons de liaison et d’élution.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 10 ml |
| Cible | Molécule marquée à la biotine |
| Type | Résine |
| Phase stationnaire | Avidine |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |
| Capacité de liaison | ≥1,2 mg de liaison de BSA biotinylée par ml de résine |