Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ MS-Compatible Magnetic IP Kits
Code produit 15312627 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Microbilles magnétiques de streptavidine
Microbilles magnétiques en protéine A/G
Conditionnement:
40 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15312627 Microbilles magnétiques en protéine A/G 40 réactions
15302627 Microbilles magnétiques de streptavidine 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 15312627 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90409
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Bénéficiez d’une immunoprécipitation et d’une co-immunoprécipitation d’antigènes cibles hautement efficaces et compatibles pour l’analyse LC-MS en aval à l’aide des kits IP magnétiques compatibles avec la spectrométrie de masse Thermo Scientific Pierce avec des microbilles magnétiques de streptavidine ou de protéine A/G.
L’immunoprécipitation est souvent nécessaire pour la détection et l’analyse quantitative de protéines en faible abondance ou d’événements de signalisation rares. L’analyse par spectrométrie de masse repose sur deux méthodes de détection des protéines en faible abondance : le suivi de réaction unique (SRM) et la surveillance de réaction parallèle (PRM), qui permettent l’isolement, la planification et l’analyse quantitative de peptides protéotypiques sélectionnés. Ces kits IP ont été optimisés pour une immunoprécipitation et une co-immunoprécipitation efficaces des protéines cibles, et sont directement compatibles avec la préparation et l’analyse d’échantillons MS en aval.
Compatibilité avec la spectrométrie de masse : réactifs directement compatibles avec les digestions de peptides en solution
Sensible : la procédure enrichit avec succès les protéines de faible abondance (plage de ng faible)
Bruit de fond faible : les échantillons enrichis contiennent un minimum de résidus de détergent
Réduction de la contamination des anticorps : la biotinylation des anticorps avec la streptavidine réduit la contamination de l’éluat par rapport à d’autres méthodes IP
Robuste : la procédure et les réactifs ont été vérifiés avec de nombreuses cibles pour assurer un enrichissement homogène des protéines peu abondantes (plage de ng) avec au moins deux peptides identifiés par protéine
Le kit IP magnétique Thermo Scientific Pierce compatible avec la spectrométrie de masse (protéine A/G) utilise des microbilles magnétiques Pierce de protéine A/G de haute qualité pour offrir une plus grande flexibilité de capture d’anticorps que la protéine A ou G seule. Le kit IP magnétique compatible avec la spectrométrie de masse Thermo Scientific Pierce (streptavidine) utilise des microbilles magnétiques de streptavidine Pierce de haute qualité pour une utilisation avec des anticorps biotinylés qui peuvent être achetés dans le commerce ou marqués à l’aide du kit de biotinylation d’anticorps Pierce pour immunoprécipitation. Après la procédure d’immunoprécipitation, la fraction d’élution enrichie par cible est prête pour la digestion tryptique en solution pour l’analyse LC-MS sans avoir besoin de purification de gel, d’élimination de détergent ou de dessalage. En outre, les réactifs et les procédures ont été validés à l’aide d’une séparation magnétique manuelle et automatisée.
Applications
• Enrichissement de cibles à faible abondance pour améliorer la sensibilité MS
• Identification des protéines cibles qui ne sont pas détectables par transfert Western
• Analyse quantitative de protéines cibles par analyse LC-MS
• Sélection d’anticorps pour IP-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Microbilles magnétiques en protéine A/G
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Flex, support magnétique
Type de produit Kit IP magnétique
Gamme de produits Pierce
Suffisant pour 40 réactions
Contenu et stockage Microbilles magnétiques de protéine A/G, 1 ml
Tampon de lyse cellulaire IP-MS, 100 ml
Tampon de lavage IP-MS A, 75 ml
Tampon de lavage IP-MS B, 40 ml
Tampon d’élution IP-MS, 6 ml
MgCl2 (1 M), 0,75 ml
Conserver au réfrigérateur (entre 2° et 8°C).
Matériau de départ Échantillons de protéines, lysat cellulaire
Type de produit final Protéine
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Format Kit
Étape du flux de travail Enrichissement des échantillons
Quantité 1 kit
À utiliser avec (application) Spectrométrie de masse