Learn More
Thermo Scientific™ Détergent n-dodécyl-bêta-maltoside
Code produit 11854141 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 x 1 ml
Type de réactif:
Détergent (pur)
LMNG
OM
Solution LMNG/CHS (10:1)
UDM
n-Nonyl-Beta-Maltoside
Conditionnement:
10 pièces
1g
5g
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de réactif unitSize
11854141 5 g Détergent (pur) 5g
10423815 1 g Détergent (pur) 1g
30245284 1 g UDM 1g
17334221 1 g LMNG 1g
30245208 5 g UDM 5g
17747453 10 x 1 ml Solution LMNG/CHS (10:1) 10 pièces
30245460 1 g OM 1g
30245464 5 g OM 5g
30245281 1 g n-Nonyl-Beta-Maltoside 1g
30245285 5 g n-Nonyl-Beta-Maltoside 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11854141 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89903
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Détergent non ionique, hydrosoluble et non dénaturant particulièrement utile pour solubiliser les protéines membranaires hydrophobes afin de préserver leur activité.
Le n-Dodécyl-β-D-maltoside Thermo Scientific™ est particulièrement utile pour solubiliser les protéines membranaires tout en préservant leur activité
Ce détergent non ionique hydrosoluble est le plus fréquemment utilisé pour isoler des protéines membranaires hydrophobes. De nombreuses études ont démontré que le n-dodécyl-β-D-maltoside est un détergent doux qui permet fréquemment de préserver l’activité des protéines, et ce avec une meilleure performance que les détergents communément utilisés, notamment le NP-40, le CHAPS et l’octyl-β-glucoside.
Points clés :
  • Détergent non ionique de type lipidique
  • Particulièrement utile pour isoler et stabiliser les protéines membranaires hydrophobes
  • Préserve l’activité des protéines membranaires mieux que la plupart des détergents
  • Composé ultra-pur présentant une faible absorption UV
Propriétés du détergent :
  • Dénomination chimique : n-dodécyl-beta-D-maltoside
  • Poids moléculaire : 510,6
  • Classe de détergent : Non ionique
  • Nombre d'agrégation : 98 (moyenne), plage de 70 à 140
  • Poids moléculaire micellaire : 50 000
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 0,17 mM (0,009 %, p/v) dans de l’eau ; 0,12 mM (0,006 %, p/v) dans du chlorure de sodium 0,2 M
  • Point de trouble : inconnu
  • Dialysable : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Conserver en dessous de -20°C
Forme Poudre
Type de réactif Détergent (pur)
Quantité 5 g
Poids moléculaire 510.6 g/mol
Usage exclusivement réservé à la recherche.