Learn More
Thermo Scientific™ Détergent n-dodécyl-bêta-maltoside
Code produit 17334221 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 x 1 ml
Type de réactif:
Détergent (pur)
LMNG
OM
Solution LMNG/CHS (10:1)
UDM
n-Nonyl-Beta-Maltoside
Conditionnement:
10 pièces
1g
5g
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de réactif Conditionnement
17334221 1 g LMNG 1g
10423815 1 g Détergent (pur) 1g
11854141 5 g Détergent (pur) 5g
30245284 1 g UDM 1g
30245208 5 g UDM 5g
17747453 10 x 1 ml Solution LMNG/CHS (10:1) 10 pièces
30245460 1 g OM 1g
30245464 5 g OM 5g
30245281 1 g n-Nonyl-Beta-Maltoside 1g
30245285 5 g n-Nonyl-Beta-Maltoside 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17334221 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A50940
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détergent non ionique, hydrosoluble et non dénaturant particulièrement utile pour solubiliser les protéines membranaires hydrophobes afin de préserver leur activité.
Le n-Dodécyl-β-D-maltoside Thermo Scientific™ est particulièrement utile pour solubiliser les protéines membranaires tout en préservant leur activité
  • Détergent amphiphilique parfaitement adapté pour améliorer la solubilisation des protéines membranaires intégrales tout en maintenant l’intégrité structurelle et l’activité
  • Détergent amphiphilique avec deux chaînes hydrophobes liées de longueur égale et deux groupes hydrophiles maltosides pour mieux imiter l’environnement protéique intégré de la membrane
  • Les micelles de LMNG facilitent la solubilisation des protéines membranaires tout en préservant la structure et la fonction, y compris les récepteurs de couple de protéines G (GPCRs)
  • Convient à la solubilisation et à la stabilisation des protéines pour une analyse cryo-EM à particules simples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Formule moléculaire C47H88O22
Forme Solide
Type de réactif LMNG
Quantité 1 g
pH 5–8 (1% solution in water)
Usage exclusivement réservé à la recherche.