Learn More
Thermo Scientific™ NBT Substrate Powder (nitro-blue tetrazolium chloride)
Code produit 10046213 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10046213 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10046213 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34035
Poudres et solutions de tétrazolium bleu nitro et de 5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate prêtes à l’emploi pour la détection chromogène des sondes de phosphatase alcaline.
Les substrats de NBT et BCIP Thermo Scientific™ Pierce sont des poudres et des solutions prêtes à l’emploi de tétrazolium bleu nitro et de 5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate pour le transfert chromogène et la coloration IHC avec des sondes de phosphatase alcaline.
La combinaison de NBT (chlorure de tétrazolium bleu nitro) et de BCIP (sel de p-toluidine du phosphate 5-bromo-4-chloro-3’-indolyl) rend un précipité noir-violet intense et insoluble lorsqu’il réagit avec de la phosphatase alcaline, un conjugué enzymatique apprécié pour les sondes d’anticorps. Les poudres Pierce NBT et BCIP sont disponibles individuellement et dans deux solutions pratiques prêtes à l’emploi (avec et sans suppresseur de levamisole de l’activité de phosphatase endogène).
Points clés :
  • Substrat AP : pour la détection de l’activité de la phosphatase alcaline (alk-phos) en milieux solides, y compris les membranes en nitrate de cellulose et en PVDF et les échantillons de tissus fixes
  • Chromogène : aucun équipement spécial n’est nécessaire à la visualisation ; produit un précipité noir-violet facile à photographier
  • Options d’emballage : permettent de choisir des poudres NBT et BCIP individuelles ou des solutions préformulées et prêtes à l’emploi avec ou sans suppresseur de levamisole
1-Step™ NBT / BCIP
  • Idéal pour les applications d’immunoempreinte
  • Variabilité minimale de dosage à dosage
1-Step NBT / BCIP Plus Suppressor
  • Idéal pour la coloration des tissus dosés avec de la phosphatase alcaline intestinale de veau sans interférence provoquée par les phosphatases endogènes
  • Contient 1 mM de levamisole pour inhiber l’activité des phosphatases endogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Substrat NBT Pierce
Type de produit Substrat
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Poudre
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Quantité 1 g
Substrate Phosphatase alcaline
Réactivité Phosphatase alcaline
Contenu et stockage Dès réception, conserver le produit à 4°C, à l’abri de l’humidité. Le produit est expédié à température ambiante.
compliance-icons
Identifiant produit
  • NBT Substrate Powder (nitro-blue tetrazolium chloride)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.