Learn More
Thermo Scientific™ Poudre de substrat BCIP (5-bromo-4-chloro-3’-indolylphosphate p-toluidine)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les substrats de NBT et BCIP Thermo Scientific™ Pierce sont des poudres et des solutions prêtes à l’emploi de tétrazolium bleu nitro et de 5-bromo-4-chloro-3'-indolylphosphate pour le transfert chromogène et la coloration IHC avec des sondes de phosphatase alcaline.
Points clés :
Substrat AP : pour la détection de l’activité de la phosphatase alcaline (alk-phos) en milieux solides, y compris les membranes en nitrate de cellulose et en PVDF et les échantillons de tissus fixes
Chromogène : aucun équipement spécial n’est nécessaire à la visualisation ; produit un précipité noir-violet facile à photographier
Options d’emballage : permettent de choisir des poudres NBT et BCIP individuelles ou des solutions préformulées et prêtes à l’emploi avec ou sans suppresseur de levamisole
1-Step™ NBT / BCIP
- Idéal pour les applications d’immunoempreinte
- Variabilité minimale de dosage à dosage
1-Step NBT / BCIP Plus Suppressor
- Idéal pour la coloration des tissus dosés avec de la phosphatase alcaline intestinale de veau sans interférence provoquée par les phosphatases endogènes
- Contient 1 mM de levamisole pour inhiber l’activité des phosphatases endogènes
Spécification
Spécification
| Description | Substrat BCIP Pierce |
| Type de produit | Substrat |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Forme | Poudre |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 1 g |
| Substrate | Phosphatase alcaline |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver le produit à -20°C, à l’abri de l’humidité. Le produit est expédié à température ambiante. |