Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ NBT/BCIP plus Suppressor Substrate Solution
Code produit 11819280 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11819280 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11819280 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 34070
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Poudres et solutions de tétrazolium bleu nitro et de 5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate prêtes à l’emploi pour la détection chromogène des sondes de phosphatase alcaline.
Les substrats de NBT et BCIP Thermo Scientific™ Pierce sont des poudres et des solutions prêtes à l’emploi de tétrazolium bleu nitro et de 5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate pour le transfert chromogène et la coloration IHC avec des sondes de phosphatase alcaline.
La combinaison de NBT (chlorure de tétrazolium bleu nitro) et de BCIP (sel de p-toluidine du phosphate 5-bromo-4-chloro-3’-indolyl) rend un précipité noir-violet intense et insoluble lorsqu’il réagit avec de la phosphatase alcaline, un conjugué enzymatique apprécié pour les sondes d’anticorps. Les poudres Pierce NBT et BCIP sont disponibles individuellement et dans deux solutions pratiques prêtes à l’emploi (avec et sans suppresseur de levamisole de l’activité de phosphatase endogène).
Points clés :
  • Substrat AP : pour la détection de l’activité de la phosphatase alcaline (alk-phos) en milieux solides, y compris les membranes en nitrate de cellulose et en PVDF et les échantillons de tissus fixes
  • Chromogène : aucun équipement spécial n’est nécessaire à la visualisation ; produit un précipité noir-violet facile à photographier
  • Options d’emballage : permettent de choisir des poudres NBT et BCIP individuelles ou des solutions préformulées et prêtes à l’emploi avec ou sans suppresseur de levamisole
1-Step™ NBT / BCIP
  • Idéal pour les applications d’immunoempreinte
  • Variabilité minimale de dosage à dosage
1-Step NBT / BCIP Plus Suppressor
  • Idéal pour la coloration des tissus dosés avec de la phosphatase alcaline intestinale de veau sans interférence provoquée par les phosphatases endogènes
  • Contient 1 mM de levamisole pour inhiber l’activité des phosphatases endogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solution Pierce 1-Step NBT / BCIP Plus Suppressor
Type de produit Substrat et solution de substrat de suppresseur
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits 1-Step
Quantité 100 ml
Substrate Phosphatase alcaline
Réactivité Phosphatase alcaline
Contenu et stockage À réception, conservez à 4°C. Le produit est livré avec un bloc réfrigérant.