Learn More
Thermo Scientific™ Agarose Pierce™ NeutrAvidin™
Code produit 11885835 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
Conditionnement:
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11885835 10 ml 10mL
10424005 5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11885835 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    613.65€ / 10mL
    Économisez 46.35€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Billes et colonnes d’acrylamide et d’agarose d’avidine spécialement modifiée et au pH stabilisé ; une solution à faible coût comme support de liaison à la biotine streptavidine.
Les résines NeutrAvidin Pierce Thermo Scientific™ fournissent une liaison non spécifique inférieure et des résultats plus propres que l'avidine ou la streptavidine pour de nombreux types de procédures d'affinité de la biotine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les résines NeutrAvidin Agarose et UltraLink™ sont des alternatives supérieures aux microbilles d’avidine et de streptavidine dans de nombreuses applications d’affinité basées sur la biotine. La protéine NeutrAvidin est un dérivé modifié de l’avidine qui associe plusieurs caractéristiques clés pour fournir une protéine de liaison de la biotine dotée de propriétés de liaison non spécifiques exceptionnellement faibles. L’avidine native est fortement glycosylée, ce qui entraîne son pI élevé et ses propriétés de liaison non spécifiques. Par contraste, la protéine NeutrAvidin ne contient aucun glucide et possède un point isoélectrique presque neutre (6,3), ce qui permet une liaison non spécifique très faible et une utilité plus large dans toute une variété d’applications.
Les résines NeutrAvidin sont préparées par couplage covalent de la protéine NeutrAvidin à l’agarose en microbilles ou au support UltraLink Biosupport à l’aide de chimies efficaces et stables, ce qui donne des résines d’agarose NeutrAvidin et des résines UltraLink résistantes à la lixiviation et stables à un pH de 2 à 11. Les produits constituent un excellent choix pour une variété d’applications de purification par affinité à petite ou grande échelle impliquant des macromolécules biotinylées, y compris la séparation des molécules biotinylées à partir d’échantillons et l’immunoprécipitation des antigènes à l’aide d’anticorps marqués à la biotine.
Points clés :
  • Faible liaison non spécifique – Contrairement à l’avidine, la protéine NeutrAvidin ne contient pas de glucides, ce qui élimine les problèmes de liaison non spécifique causés par les sucres ; contrairement à la streptavidine, la protéine NeutrAvidin ne contient pas de séquence Arg-Tyr-Asp, une source éventuelle de liaison aux molécules de surface cellulaire
  • Résines polyvalentes – Les résines d’agarose (à base de polysaccharides) et UltraLink Biosupport (à base d’acrylamide) constituent deux options différentes adaptées à des conditions expérimentales particulières, compatibles avec les méthodes d’écoulement par gravité, de centrifugation et de FPLC
  • Disponible dans plusieurs formats : faites votre choix parmi deux types de résine, des préparations à capacité élevée ou standard, et des emballages de petite ou grande taille (des solutions en vrac sont également disponibles)
  • Performances supérieures – Résine haute capacité présentant une capacité de liaison supérieure à celle de la streptavidine des meilleurs fournisseurs, ce qui permet d’utiliser de petites quantités de résine durant les expériences
Caractéristiques :
  • Les résines d’agarose sont composées d’agarose perlé réticulé à 6 %
  • Les résines UltraLink offrent un support sur microbilles d’acrylamide (UltraLink Biosupport)
  • Les résines Plus et High Capacity présentent une charge plus élevée de protéine NeutrAvidin que les formes classiques
Recommandées dans les cas suivants :
Immunoprécipitation ; Purification de protéines qui se lient aux ligands biotinylés ; Capture de protéines de surface cellulaire biotinylées ; Purification de peptides biotinylés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C. Ne pas congeler la résine. Le produit est expédié à température ambiante.
Granulométrie 45 à 165 μm
Gamme de produits NeutrAvidin, Pierce
Quantité 10 ml
Cible Molécule marquée à la biotine
Type Agarose
Phase stationnaire Protéine NeutrAvidin
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose