Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated High Capacity Plates
Product Code. 10179333 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Nbre de puits:
96
384
Format:
Plaque en barrette
Étalon
Méthode de détection:
Chimiluminescence
Colorimétrique
Fluorescence
missing translation for 'unitSize':
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Nbre de puits Format Méthode de détection missing translation for 'unitSize'
10179333 Noir 96 Étalon Fluorescence 5 pièces
10036023 Noir 384 Étalon Fluorescence 5 pièces
10760715 Transparent 96 Plaque en barrette Colorimétrique 5 pièces
10791275 Transparent 96 Étalon Colorimétrique 5 pièces
10740905 Transparent 384 Étalon Colorimétrique 5 pièces
10770715 Blanc 96 Étalon Chimiluminescence 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10179333 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 15510
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les plaques revêtues Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin à haute capacité de liaison (HBC) sont des microplaques prébloquées en polystyrène prêtes à l’emploi pour les dosages impliquant des anticorps biotinylés ou des molécules marquées à la biotine.
Les plaques de liaison à la biotine sont idéales pour les applications lors de l’adsorption directe sur les anticorps dénaturés en polystyrène ou sur la molécule cible. La protéine NeutrAvidin Thermo Scientific est l’avidine qui a été déglycosylée pour empêcher la liaison non spécifique de la lectine. Possède un pl presque neutre (6,3), ce qui entraîne des interactions non spécifiques plus faibles dans certaines applications par rapport à la streptavidine. La protéine NeutrAvidin ne dispose pas de la séquence de RYD bactérienne trouvée sur la streptavidine, ce qui élimine la liaison non spécifique due au domaine de liaison RGD des récepteurs d’adhérence présents dans une variété de cellules.
Les plaques haute capacité revêtues de NeutrAvidin™ Thermo Scientific sont conçues pour la liaison d’oligonucléotides biotinylés et de peptides avec une efficacité de liaison supérieure à celle d’autres plaques disponibles dans le commerce.
Caractéristiques des plaques revêtues Thermo Scientific Pierce :
  • Technologie de revêtement de plaque unique : résultats de capacités de chargement et de liaison élevées
  • Protéine NeutrAvidin : les plaques revêtues ont jusqu’à deux fois la capacité de liaison des plaques types
  • Robuste et sensible : la protéine NeutrAvidin donne une liaison moins non spécifique pour des rapports signal-bruit améliorés
  • Plage dynamique plus large : étend la gamme quantitative de sorte qu’il y a moins besoin de dilutions
  • Gain de temps : plaques pré-bloquées pour réduire le nombre d’étapes de dosage
  • Formats de dosage flexible : choisissez parmi les formats à 96 et 384 puits dans une variété de couleurs
La technologie exclusive de revêtement de plaques utilisée pour fabriquer ces plaques enduites Thermo Scientific Pierce offre des plaques haute capacité avec une limite de détection plus large que les plaques à capacité de liaison types. La courbe standard présente une linéarité plus grande pour détecter de petites molécules biotinylées, telles que des peptides et des oligonucléotides, ce qui donne une plus grande précision de dosage.
Pour la détection de faibles concentrations (ng/ml) d’anticorps biotinylés et d’autres protéines, consultez les
Plaques haute sensibilité revêtues de NeutrAvidin™ Pierce™, transparentes, barrettes à 8 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Propriété de liaison Grande capacité, affinité
Format Étalon
Contenu et stockage Dès réception, conserver les plaques à 4°C sans ouvrir leur sachet d’emballage. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant.
Méthode de détection Fluorescence
Gamme de produits NeutrAvidin, Pierce
Couleur Noir
Type de produit Microplaque
Matériau En PS
Nbre de puits 96
Traitement de surface Protéine NeutrAvidin
Nb par paquet 5 plaques
Blocage de la plaque Tampon SuperBlock™
Quantité 5 plates