Description
Les plaques de liaison à la biotine sont idéales pour les applications lors de l’adsorption directe sur les anticorps dénaturés en polystyrène ou sur la molécule cible. La protéine NeutrAvidin Thermo Scientific est l’avidine qui a été déglycosylée pour empêcher la liaison non spécifique de la lectine. Possède un pl presque neutre (6,3), ce qui entraîne des interactions non spécifiques plus faibles dans certaines applications par rapport à la streptavidine. La protéine NeutrAvidin ne dispose pas de la séquence de RYD bactérienne trouvée sur la streptavidine, ce qui élimine la liaison non spécifique due au domaine de liaison RGD des récepteurs d’adhérence présents dans une variété de cellules.
Les plaques revêtues de protéine NeutrAvidin Thermo Scientific Pierce sont des plaques en PS prébloquées et prêtes à l’emploi pour la liaison d’anticorps ou de sondes biotinylés pour les dosages ELISA et d’autres dosages spécifiques à la cible.
Caractéristiques des plaques revêtues de protéine NeutrAvidin :
• Plaques blanches pour les méthodes de détection chimiluminescente
• Prébloquées avec le tampon de blocage Blocker PSA ou SuperBlock
• Immobilisation facile et douce des conjugués contenant de la biotine
• Liaison non spécifique faible
• Aucune dénaturation du composant protéique d’un conjugué lors de la liaison
• Idéales pour la liaison de petites molécules hydrophiles biotinylées (par exemple peptides) qui présentent généralement une mauvaise liaison avec le polystyrène
• Moins coûteuses que les plaques revêtues de streptavidine
• Propriétés de liaison non spécifiques les plus faibles de toutes les protéines liant la biotine
Specifications
Specifications
| Propriété de liaison | Capacité standard, affinité |
| Format | Étalon |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver les plaques à 4°C sans ouvrir leur sachet d’emballage. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. Les plaques sont expédiées à température ambiante. |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Gamme de produits | NeutrAvidin, Pierce |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | En PS |
| Nbre de puits | 384 |
| Traitement de surface | Protéine NeutrAvidin |
| Show More |